Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Fisherbrand™
Embudo de separación cónico de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Número de tapón
FB51743500 ml24/29
FB517441000 ml29/32
FB5174050 ml19/26
Número de catálogo FB51743
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Número de tapón:
24/29
Fabricado con vidrio de borosilicato y con certificación ISO 4800. El embudo de separación cónico de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ se suministra con un tapón de plástico y vidrio. Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Con certificación ISO 4800
  • Se suministra con un tapón de cristal y plástico
  • Disponible con llave de paso intercambiable de PTFE o vidrio
Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 4800
Cantidad1 packs
Llaves de pasoPTFE
Material del topeVidrio, plástico
Número de tapón24/29
Capacidad (métrico)500 ml
MaterialVidrio de borosilicato
Tipo de productoEmbudo de separación
Unit SizeEach