Thermo Scientific™

Tetrafluoroborato de 1-ciano-4-(dimetilamino)piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H59334.ME
500 mg, Each
Thermo Scientific™

Tetrafluoroborato de 1-ciano-4-(dimetilamino)piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: H59334.ME
500 mg, Each
Cantidad
Número de catálogo: H59334.ME
también denominado H59334-ME
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
59016-56-7
IUPAC Name
1-cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
Molecular Formula
C8H10BF4N3
InChI Key
MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Appearance (Color)
Pale cream to pale yellow
Assay (HPLC)
≥97.5%
Form
Powder

Descripción

1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 1-ciano-4-(dimetilamino)piridinio es un reactivo de cianilación para grupos sulfhidrilos de proteínas y se utiliza para preparar conjugados de proteínas polisacáridas. Se emplea como agente activador para resinas de polisacáridos y conjugados de lipopolisacáridos, al mismo tiempo que logra mantener la actividad endotóxica.

Solubilidad
Soluble en agua y acetonitrilo.

Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y del calor.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text