Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo H61633.14
también denominado H61633-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS40640-98-0
IUPAC Nameethyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
Molecular FormulaC11H13BrO2
InChI KeySTMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (GC)>94.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only