Sistema de medición en línea de recubrimientos de electrodos secos LInspector BAX-ray
Sistema de medición en línea de recubrimientos de electrodos secos LInspector BAX-ray
Sistema de medición en línea de recubrimientos de electrodos secos LInspector BAX-ray
Sistema de medición en línea de recubrimientos de electrodos secos LInspector BAX-ray
Thermo Scientific™
Sistema de medición en línea de recubrimientos de electrodos secos LInspector BAX-ray
El sistema de medición Thermo Scientific LInspector BAX-ray utiliza tecnología de retrodispersión de rayos X para proporcionar mediciones precisas en tiempo real de recubrimientos de electrodos secos en la producción de baterías de ion-litio.
Disponible para su compra a partir de julio de 2026.
Have Questions?
Número de catálogoAplicaciones
IBAX-233000Baterías de ion-litio
Número de catálogo IBAX-233000
Precio (USD)
-
Aplicaciones:
Baterías de ion-litio
 El sistema de medición Thermo Scientific LInspector BAX-ray emplea tecnología de retrodispersión de rayos X para ofrecer una medición precisa en tiempo real de recubrimientos de electrodos secos en la fabricación de baterías de ion-litio.
El sistema LInspector BAX-ray está diseñado para aplicaciones de recubrimiento seco de doble cara a alta velocidad, ayudando a garantizar un control preciso, la detección temprana de defectos y la uniformidad en ambos lados de sustratos de cobre o aluminio. Cuenta con un cabezal de sensor compacto y una capacidad de escaneo ultrarrápida, lo que lo hace ideal para entornos modernos de producción rollo a rollo.
Características principales:
  • Tecnología innovadora de retrodispersión de rayos X - mide el peso del recubrimiento sobre rodillos (como sustrato) con una precisión y velocidad inigualables
  • Medición previa al laminado - permite la detección temprana de inconsistencias en el recubrimiento antes del contacto con el sustrato
  • Sincronización de doble cara permite el monitoreo simultáneo de los recubrimientos superior e inferior para una deposición equilibrada
  • Escaneo de alta velocidad - compatible con líneas de producción rápidas con mínima latencia
  • Diseño compacto y robusto - permite operación continua en entornos exigentes de recubrimiento seco
Aplicaciones:
  • Fabricación de electrodos para baterías de ion-litio
  • Fabricación de baterías de estado sólido
  • igafactorías de baterías para vehículos eléctricos (VE)
  • I+D y líneas piloto
  • Recubrimientos de electrodos sin aglutinante"
Beneficios:
  • Maximiza la uniformidad y el rendimiento del recubrimiento
  • Reduce el desperdicio de materiales y el retrabajo
  • Mejora la transparencia del proceso y el control de calidad
  • Apoya los objetivos de sostenibilidad gracias a la compatibilidad con procesos sin solventes
Especificaciones
Material medidoMaterial de electrodos de baterías de ion-litio, grafeno/compuestos de litio
Tiempo de muestreo1 ms
AplicacionesBaterías de ion-litio
Unit SizeEach