Thermo Scientific Chemicals

Benzoato de denatonio, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: J61048.03
1 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Benzoato de denatonio, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: J61048.03
1 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: J61048.03
también denominado J61048-03
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
3734-33-6
IUPAC Name
benzyl({[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl})diethylazanium benzoate
Molecular Formula
C28H34N2O3
InChI Key
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES
[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.CC[N+](CC)(CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Appearance (Color)
White
Form
Crystalline powder
Assay (unspecified)
99.5-101.0%
Residue on ignition
0.1% max.
Loss on Drying
3.0% max.

Descripción

The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El compuesto más amargo conocido, el benzoato de denatonio, se utiliza como desnaturalizante del alcohol y compuesto de sabor en productos farmacéuticos. También se utiliza en anticongelantes, prevenciones para morderse las uñas, pruebas de ajuste de mascarillas, repelentes de animales, jabones líquidos y champús. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire. Actúa como antihistamínico H1. Además, se utiliza como desinfectante.

Solubilidad
Soluble en alcohol isopropílico y metanol. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text