Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Número de catálogo J61186.22
también denominado J61186-22
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS11099-03-9
IUPAC Name2-amino-N,N-dipropylacetamide hydrochloride
Molecular FormulaC8H19ClN2O
InChI KeyGBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl.CCCN(CCC)C(=O)CN
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Black
Infrared spectrumConforms to structure
UV/VisLambda max: 565 ? 3nm
FormPowder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only