Thermo Scientific Chemicals

1,4-Butanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L03992.14
25 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

1,4-Butanosultona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L03992.14
25 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: L03992.14
también denominado L03992-14
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
1633-83-6
Assay (GC)
≥98.5%
Appearance (Color)
Clear colorless to pale yellow
Identification (FTIR)
Conforms
Form
Liquid
Refractive Index
1.4625-1.4655 @ 20?C

Descripción

1,4-Butanesultone is an alkylating agent used in synthetic chemistry. It serves as a wood preservative. It is employed as an intermediate of the organic sulfonation agent. Further, it is used as a raw material for electroplating intermediate. In addition to this, it finds application in active pharmaceutical ingredients, photographic materials, lithium battery and surface active agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 1,4-butanosultona es un agente alquilante utilizado en la química sintética. Sirve como conservante de la madera. Se emplea como intermedio del agente de sulfonación orgánico. Además, se utiliza como materia prima para el intermedio de la galvanoplastia. Además de esto, se aplica en ingredientes farmacéuticos activos, materiales fotográficos, baterías de litio y agentes activos de superficie.

Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.

Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text