Ácido 4-cloro-alfa,alfa-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-cloro-alfa,alfa-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-cloro-alfa,alfa-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-cloro-alfa,alfa-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
L05277.03
también denominado L05277-03
1 g
Número de catálogo L05277.03
también denominado L05277-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6258-30-6
IUPAC Name2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoate
Molecular FormulaC10H10ClO2
InChI KeySSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-M
SMILESCC(C)(C([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid or flakes
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC)≥97.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only