Thermo Scientific Chemicals

4-(2-Piridilazo)resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L09667.03
1 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

4-(2-Piridilazo)resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L09667.03
1 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: L09667.03
también denominado L09667-03
Precio (USD)

Identificadores químicos

CAS
1141-59-9
IUPAC Name
(4Z)-3-hydroxy-4-[2-(pyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molecular Formula
C11H9N3O2
InChI Key
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
SMILES
OC1=CC(=O)C=C\C1=N\NC1=CC=CC=N1
Appearance (Color)
Orange to red
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)
≥96.0 to ≤104.0%
Form
Powder

Descripción

4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 4-(2-piridilazo)resorcinol se utiliza en estudios de liberación del zinc de la aspartato transcarbamoilasa de la Escherichia coli. Se utiliza en la extracción nube de puntos del cobre, el zinc, el cadmio y el níquel en muestras de agua. También se usa en la valoración de quelatos del aluminio, el mercurio, el plomo y el níquel. Se emplea como reactivo en el análisis colorimétrico del oro, el cobalto, el cromo y el hierro.

Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y etanol (ligeramente). Insoluble en éter y disolventes de baja polaridad.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text