Especificaciones
Punto de ebullición158 °C
CAS7664-38-2
ChEBICHEBI:26078
DensidadVapor Density: 3.4
Nombre IUPACácido fosfórico
Clave InChINBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Número MDL11340
Punto de fusión21 °C
Fórmula molecularH3O4P
EnvaseBotella de vidrio con recubrimiento de plástico
PubChem CID1004
SMILESOP(=O)(O)O
Sinónimoácido ortofosfórico, ácido o-fosfórico, ácido fosfórico, blanco, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Presión de vapor2 hPa a 20 °C
Peso molecular (g/mol)97.994
Forma físicaLíquido
Cantidad500 ml
pH2
Unit SizeEach