Product Image
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Altura (métrico)Envase
R80110100 mm10 mm750 paq.
R80150150 mm15 mmPaquete de 120
R80116100 mm15 mmPaquete de 20
R80111100 mm10 mmPaquete de 30
R8008585 mm13 mm600 paq.
R80115TS
también denominado R80115
100 mm15 mmPaquete de 500
Número de catálogo R80110
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
100 mm
Altura (métrico):
10 mm
Envase:
750 paq.

Thermo Scientific™ Remel Plastic Petri Dishes are available in varying dimensions.

Especificaciones
Envase750 paq.
FormaRound
TipoPetri Dish
Diámetro (métrico)100 mm
Altura (métrico)10 mm
MaterialPlástico
Unit SizeEach