Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300
Thermo Scientific™

Kit de estantes con 3 gradillas con cajones deslizantes y cajas de 2 pulg (75) con 100 divisores de celda, para ultracongeladores Forma 88300, TSU300

Maximice el espacio de almacenamiento con estos kits de estantes para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePara utilizar con (equipo)N.º de gradillas
RSK300SD4Cajas (75/3 gradillas)Forma 88300, TSU3003
RSK13SD4Cajas (48/4 gradillas)Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])4
RSK13SD5Cajas (48/4 gradillas)Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [13 pies cúbicos])4
RSK17SD4Cajas (80/4 gradillas)Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])4
RSK17SD5Cajas (80/4 gradillas)Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF (modelos de 368,1 l [17 pies cúbicos])4
RSK23SD4Cajas (100/4 gradillas)Series Forma 900, Forma 7000, TSE y TSD (modelos de 368,1 l [23 pies cúbicos])5
RSK23SD5Cajas (80/5 gradillas)Series HERAfreeze HFU B, Revco ExF y DxF5
RSK300SD5Cajas (60/3 gradillas)Revco UxF300; HFU300T3
RSK400SD4Cajas (100/4 gradillas)Forma 88400; TSU4004
RSK400SD5Cajas (80/4 gradillas)Revco UxF400; HFU400T4
RSK500SD4Cajas (125/5 gradillas)Forma 88500; TSU5005
RSK500SD5Cajas (100/5 gradillas)Revco UxF500; HFU500T5
RSK600SD4Cajas (150/6 gradillas)Forma 88600; TSU6006
RSK600SD5Cajas (120/6 gradillas)Series TSX y TDE de Thermo Scientific (28,8 pies cúb.)6
RSK700SD4Cajas (175/7 gradillas)Forma 88700; TSU7007
RSK700SD5140 cajas/7 racksRevco UxF700; HFU700T7
Número de catálogo RSK300SD4
Precio (USD)
-
Admite:
Cajas (75/3 gradillas)
Para utilizar con (equipo):
Forma 88300, TSU300
N.º de gradillas:
3

Maximice el espacio de almacenamiento mediante kits de estantes con gradillas y cajas para ultracongeladores Thermo Scientific™ que incluyen cajas de 50 mm (2 pulg) con divisores.

Features:

  • Stainless steel racks
  • Boxes
  • Cell dividers

Warranty varies by country. Please contact us for details.

Especificaciones
Divisores de células100
DescripciónKit de estantes
Para utilizar con (equipo)Forma 88300, TSU300
N.º de gradillas3
Estantes4 Tiers
AdmiteCajas (75/3 gradillas)
MaterialAcero inoxidable
Tipo de productoKit de estantes
Unit SizeEach