Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Non-aseptic
Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Non-aseptic
Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Non-aseptic
Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Non-aseptic
Thermo Scientific™

Transfer Assembly Jumper Tubing, Silicone, Non-aseptic

Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assemblies with Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device increases single-use product flexibility. Simplified connectivity and greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipos de conectorEstilo de los tubosTamaño de los tubos
SH31380.23AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de silicona15 ft
SH31387.01Abrazaderas triples 1 1/21/4 in DI de silicona5 ft
SH31387.02Abrazaderas triples 1 1/21/4 in DI de silicona10 ft
SH31387.03Abrazaderas triples 1 1/21/4 in DI de silicona15 ft
SH31377.01Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de silicona5 ft
SH31386.01Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de silicona5 ft
SH31377.02Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de silicona10 ft
SH31386.02Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de silicona10 ft
SH31377.03Inserto MPC y cuerpo MPC3/8 in DI de silicona15 ft
SH31386.03Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/41/4 in DI de silicona15 ft
SH31387.11Abrazaderas triples 1 1/23/8 in DI de silicona5 ft
SH31386.11Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona5 ft
SH31387.12Abrazaderas triples 1 1/23/8 in DI de silicona10 ft
SH31386.12Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona10 ft
SH31387.13Abrazaderas triples 1 1/23/8 in DI de silicona15 ft
SH31386.13Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona15 ft
SH31387.21Abrazaderas triples 1 1/21/2 in DI de silicona5 ft
SH31386.31Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona5 ft
SH31387.22Abrazaderas triples 1 1/21/2 in DI de silicona10 ft
SH31386.32Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona10 ft
SH31387.23Abrazaderas triples 1 1/21/2 in DI de silicona15 ft
SH31386.33Abrazadera triple de 1 1/2 y abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona15 ft
SH31385.01Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona5 ft
SH31385.02Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona10 ft
SH31385.03Cuerpo MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona15 ft
SH31383.01Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona5 ft
SH31383.02Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona10 ft
SH31383.03Inserto MPX y abrazadera triple 1 1/21/2 in DI de silicona15 ft
SH31382.01Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona5 ft
SH31382.02Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona10 ft
SH31382.03Inserto MPX y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona15 ft
SH31387.31Abrazaderas triples 1 1/23/4 in DI de silicona5 ft
SH31387.32Abrazaderas triples 1 1/23/4 in DI de silicona10 ft
SH31387.33Abrazaderas triples 1 1/23/4 in DI de silicona15 ft
SH31381.01Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/23/4 in DI de silicona5 ft
SH31381.02Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/23/4 in DI de silicona10 ft
SH31381.03Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/23/4 in DI de silicona15 ft
SH31388.01Abrazaderas triples 1 1/21 in DI de silicona5 ft
SH31388.02Abrazaderas triples 1 1/21 in DI de silicona10 ft
SH31388.03Abrazaderas triples 1 1/21 in DI de silicona15 ft
SH31381.11Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona5 ft
SH31381.12Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona10 ft
SH31381.13Inserto MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona15 ft
SH31212.01AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de silicona5 ft
SH31212.02AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de silicona10 ft
SH31212.11AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de silicona5 ft
SH31212.12AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de silicona10 ft
SH31212.13AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/8 in DI de silicona15 ft
SH31212.21AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de silicona5 ft
SH31212.22AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de silicona10 ft
SH31212.23AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/2 in DI de silicona15 ft
SH31212.31AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona5 ft
SH31212.32AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona10 ft
SH31212.33AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona15 ft
SH31490.01Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona5 ft
SH31490.02Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona10 ft
SH31490.03Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona15 ft
SH31380.11AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona5 ft
SH31380.12AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona10 ft
SH31380.13AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/8 in DI de silicona15 ft
SH31380.21AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de silicona5 ft
SH31380.22AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/41/2 in DI de silicona10 ft
SH31380.31AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona5 ft
SH31380.32AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona10 ft
SH31380.33AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/43/4 in DI de silicona15 ft
SH31378.01Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona5 ft
SH31378.02Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona10 ft
SH31378.03Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/23/4 in DI de silicona15 ft
SH31378.11Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de silicona5 ft
SH31378.12Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de silicona10 ft
SH31378.13Conector AseptiQuik L, abrazadera triple de 1 1/21 in DI de silicona15 ft
SH31212.03AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 1 1/21/4 in DI de silicona15 ft
SH31221.01Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona5 ft
SH31221.02Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona10 ft
SH31221.03Cuerpo MPU y abrazadera triple 1 1/21 in DI de silicona15 ft
Número de catálogo SH31380.23
Precio (USD)
-
Tipos de conector:
AseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4
Estilo de los tubos:
1/2 in DI de silicona
Tamaño de los tubos:
15 ft
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assemblies with Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device increases single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.

Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assemblies with Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device increases single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.

• One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
• Manufactured with the BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal tubing retention that minimizes the risk of leakage and failure at connection points
• Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
• Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean rooms to ensure a high level of quality
• Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance

Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard BPC products to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common production processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.

All Standard Fluid Transfer Assembly products are constructed of capped-end connectors and thermoplastic elastomer (TPE) tubing for use with welders. The Extension Set is available in a variety of tubing sizes and lengths to meet your fluid transfer needs.

These Standard Fluid Transfer Assembly products provide a common set of products that addresses an expansive set of needs. They are manufactured at multiple sites globally to minimize concerns of production interruptions and supply shortages. These products are built to our high quality standards to facilitate the success of your process.

Especificaciones
Tipos de conectorAseptiQuik G Connect, abrazadera triple de 3/4
DescripciónTransfer Assembly Jumper Tubing, 15 ft., 1/2 in. ID Silicone, AseptiQuik G Connector and 3/4 Tri-Clamp
Para utilizar con (aplicación)Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications
CantidadEach
Material del tuboSilicone
Tamaño de los tubos15 ft
Estilo de los tubos1/2 in DI de silicona
Unit Size1 each
Contenido y almacenamiento
Room Temperature