Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Transfer Assembly Adapter
Thermo Scientific™
Transfer Assembly Adapter
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. Simplified connectivity and greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipos de conectorEstilo de los tubos
SH31431.01Abrazadera triple de 3/4 y AseptiQuik G3/4 in DI de silicona trenzada
SH31231.01Cuerpo MPC y conector G AseptiQuik3/8 in DI de TPE
SH31375.01Conectores AseptiQuik L y G1 in DI de TPE
SH31232.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPXDe 3/4 a 1/2 in DI de TPE
SH31428.01Conectores AseptiQuik L y G1 in DI de silicona
SH31233.01Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPX1/2 in DI de TPE
SH31429.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPU3/4 in DI de silicona
SH31234.01Cuerpo MPX y abrazadera triple 3 /41/2 in DI de TPE
SH31430.01Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPX1/2 in DI de silicona trenzada
SH31235.01Abrazadera triple de 3/4 y AseptiQuik G3/4 in DI de TPE
SH31435.01Inserto MPC e inserto MPXDe 3/8 a 1/2 in DI de silicona trenzada
SH31236.01Inserto MPC3/8 in DI de TPE
SH31436.01Cuerpo MPX y abrazadera triple 3/41/2 in DI de silicona trenzada
SH31237.01Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de TPE
SH31438.01Inserto MPX y abrazadera triple 3/41/2 in DI de silicona trenzada
SH31238.01Inserto MPX y abrazadera triple 3/41/2 in DI de TPE
SH31439.01Inserto MPC3/8 in DI de silicona trenzada
SH31309.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPU3/4 in DI de TPE
SH31440.01Abrazadera triple de 1 1/2 y MPU1 in DI de silicona trenzada
SH31316.01Inserto MPU y AseptiQuik G3/4 in DI de TPE
SH31228.01Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPU1 in DI de silicona
SH31322.01Inserto MPC e inserto MPXDe 3/8 a 1/2 in DI de TPE
SH31241.01Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona
SH31226.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPU1 in DI C-Flex
SH31242.01Inserto MPU y AseptiQuick L1 in DI de silicona
SH31229.01Inserto MPU, Conector AseptiQuik L1 in DI de TPE
SH31243.01Abrazadera triple de 1 1/2 e inserto MPX1/2 in DI de silicona
SH31240.01Abrazadera triple e inserto MPUTPE de 1 in de DI
SH31425.01Cuerpo MPX y abrazadera triple 3/41/2 in DI de silicona
SH31309.11Conector AseptiQuik L y cuerpo MPXTPE de 1 in de DI
SH31426.01Inserto MPX y abrazadera triple 3/41/2 in DI de silicona
SH31427.01Inserto MPC3/8 in DI de silicona
SH31420.01Abrazadera triple de 3/4 y AseptiQuik G3/4 in DI de silicona
SH31421.01Cuerpo MPC y AseptiQuik G3/8 in DI de silicona
SH31422.01Inserto MPU, Conector AseptiQuik G3/4 in DI de silicona
SH31423.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPXDe 3/4 a 1/2 in DI de silicona
SH31424.01Inserto MPC e inserto MPXDe 3/8 a 1/2 in DI de silicona
SH31432.01Cuerpo MPC y AseptiQuik G3/8 in DI de silicona trenzada
SH31433.01Inserto MPU y AseptiQuik G3/4 in DI de silicona trenzada
SH31434.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPXDe 3/4 a 1/2 in DI de silicona trenzada
SH31442.01Conectores AseptiQuik L y GDe 1 a 3/4 in DI de silicona trenzada
SH31444.01Conector G AseptiQuik y cuerpo MPX1/2 in DI de silicona trenzada
SH31446.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPU1 in DI de silicona trenzada,
SH31447.01Inserto MPU y AseptiQuik L1 in DI de silicona trenzada,
SH31448.01Conector AseptiQuik L y cuerpo MPU3/4 in DI de silicona trenzada
Número de catálogo SH31431.01
Precio (USD)
-
Tipos de conector:
Abrazadera triple de 3/4 y AseptiQuik G
Estilo de los tubos:
3/4 in DI de silicona trenzada
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
Thermo Scientific Standard Fluid Transfer Assemblies with BioTitan Retention Device increase single-use product flexibility. They connect to our standard Labtainer bioprocess containers (BPCs), Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right where you need them. They deliver simplified connectivity and enable greater process efficiency for most upstream and downstream process operations.
• One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
• Manufactured with BioTitan Retention Device—designed to provide superior universal tubing retention that minimizes the risk of leakage and failure at connection points
• Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
• Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean rooms to ensure a high level of quality
• Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard BPC products to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common production processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
All Standard Fluid Transfer Assembly products are constructed of capped-end connectors and thermoplastic elastomer (TPE) tubing for use with welders. The Extension Set is available in a variety of tubing sizes and lengths to meet your fluid transfer needs.
These Standard Fluid Transfer Assembly products provide a common set of products that addresses an expansive set of needs. They are manufactured at multiple sites globally to minimize concerns of production interruptions and supply shortages. These products are built to our high quality standards to facilitate the success of your process.
Especificaciones
Tipos de conectorAbrazadera triple de 3/4 y AseptiQuik G
DescripciónTransfer Assembly Adapter, 3/4 in. ID Braided Silicone, 3/4 Tri-Clamp and AseptiQuik G Connector
Para utilizar con (aplicación)Monoclonal antibody production, upstream and downstream applications
CantidadEach
Estilo de los tubos3/4 in DI de silicona trenzada
Unit Size1 each
Contenido y almacenamiento
Room Temperature