Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ATM Antibodies

          Rockland

          Phospho-ATM (Ser1981) Polyclonal Antibody

          View all (74) ATM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-ATM (Ser1981) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-ATM (Ser1981) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-ATM (Ser1981) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-ATM (Ser1981) Antibody (600-601-400) in WB

          Western Blot of Sheep Anti-ATM pS1981 polyclonal antibody. Lane 1: untreated MCF-7 cell lysate. Lane 2: Hydrogen Peroxide stimulated MCF-7 Whole Cell Lysate. Load: 35 µg per lane. Primary antibody: ATM pS1981 antibody at 1:1000 for 1 h at room temperature. Secondary antibody: IRDye™800 conjugated Donkey anti-Sheep IgG secondary antibody at 1:5,000 for 1h at room temperature. Block: 5% BLOTTO overnight at... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-ATM (Ser1981) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-ATM (Ser1981) Polyclonal Antibody

          Product Details

          600-601-400

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:10,000-1:25,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:500-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Sheep / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This antibody was affinity purified from whole sheep serum prepared by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a region near serine 1981 of human ATM conjugated to KLH using maleimide.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Store vial at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.

          This affinity-purified antibody is directed against human ATM and is useful in determining its presence in various assays. This polyclonal anti-ATM antibody recognizes the phosphorylated epitope in native and over-expressed proteins found in various tissues and extracts. Reactivity is observed against human ATM and cross reactivity with ATM from other mammalian sources has not been tested.

          Target Information

          Ataxia-telangiectasia Mutated (ATM) is a protein that belongs to the PI3/PI4 kinase family. Ataxia-telangiectasia is a rare autosomal recessive disorder characterized by progressive neurologic degeneration, immunologic deficiency, and an increased risk of lymphoid cancer. The ATM gene codes for a protein belonging to the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) superfamily. ATM phosphorylates proteins instead of lipid and has many downstream targets that act as cell-cycle regulators including: P53, Mdm2, BRCA1, and SMC1. The ATM protein is responsible for repairing double-stranded DNA breaks that occur because of ionizing radiation and other mutagens. The ATM's C-terminal region has extensive homology to the catalytic domains of phosphatidylinositol 3-kinases (PI3 kinases). Studies have shown that ATM becomes autophosphorylated and upregulated by exposure to ionizing radiation. AT cells are hypersensitive to ionizing radiation, impaired in mediating the inhibition of DNA synthesis and display delays in p53 induction. Further, DNA damage caused by ionizing irradiation activates ATM-kinase, leading to a cascade of kinase reactions that regulate cell cycle, apoptosis, and DNA damage repair. Studies have linked ATM to apoptosis along with Nbs1 and Chk2 in the E2F1 pathway.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A-T; A-T mutated; AT mutated; AT mutated protein; Ataxia t; Ataxia telangiectasia mutated; DKFZp781A0353; EC 2.7.1.37; MGC74674; mutated in ataxia telangiectasia; Serine-protein kinase ATM; serine/threonine kinase ATM; TEL1, telomere maintenance 1, homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AT1; ATA; ATC; ATD; ATDC; ATE; ATM; TEL1; TELO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13315

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 472

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity DNA-dependent protein kinase activity protein binding ATP binding kinase activity 1-phosphatidylinositol-3-kinase activity transferase activity histone H2AXS139 kinase activity identical protein binding macromolecular complex binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          autophagosome assembly DNA damage checkpoint pexophagy telomere maintenance double-strand break repair via homologous recombination DNA double-strand break processing ovarian follicle development somitogenesis pre-B cell allelic exclusion immune system process DNA repair double-strand break repair double-strand break repair via nonhomologous end joining chromatin remodeling protein phosphorylation protein monoubiquitination cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress mitotic spindle assembly checkpoint mitotic G2 DNA damage checkpoint meiosis I reciprocal meiotic recombination male meiosis female meiotic division signal transduction female gamete generation brain development heart development determination of adult lifespan female gonad development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage post-embryonic development response to ionizing radiation regulation of gene expression regulation of autophagy positive regulation of macromolecule biosynthetic process positive regulation of gene expression DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of cell migration negative regulation of B cell proliferation SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of telomere maintenance via telomerase positive regulation of telomere maintenance via telomerase V(D)J recombination cellular response to stress cellular response to reactive oxygen species multicellular organism growth phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process peptidyl-serine autophosphorylation lipoprotein catabolic process response to starvation signal transduction in response to DNA damage regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of neuron apoptotic process meiotic telomere clustering positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein autophosphorylation thymus development oocyte development protein stabilization neuron apoptotic process regulation of cell cycle chromosome organization involved in meiotic cell cycle protein K63-linked ubiquitination histone mRNA catabolic process cellular response to retinoic acid cellular response to gamma radiation cellular response to X-ray cellular response to nitrosative stress regulation of cellular response to stress cellular senescence replicative senescence establishment of RNA localization to telomere establishment of macromolecular complex localization to telomere DNA strand resection involved in replication fork processing regulation of cellular response to heat cellular response to oxygen-containing compound regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of TORC1 signaling negative regulation of telomere capping positive regulation of telomere maintenance via telomere lengthening positive regulation of telomerase catalytic core complex assembly positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination protein localization to site of double-strand break negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination positive regulation of double-strand break repair regulation of autophagosome assembly positive regulation of autophagosome assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline