Zinkgranulat, ACS, min. 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Zinkgranulat, ACS, min. 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Zinkgranulat, ACS, min. 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinkgranulat, ACS, min. 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals

Zinkgranulat; ACS; 99,8 %; Alfa Aesar; -20 Netz
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Katalognummer 036602.A1
auch als 036602-A1 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
1 kg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-66-6
IUPAC Namezinc
Molecular FormulaZn
InChI KeyHCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Zn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Impurity contentFe: ≤0.01%
Impurity contentPb: ≤ 0.01%
Particle Size20 mesh
Appearance (Color)Silver-gray
FormGranules
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only