Cyclohexylessigsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Cyclohexylessigsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Cyclohexylessigsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cyclohexylessigsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 111270250
Preis (EUR)
118,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
118,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5292-21-7
IUPAC Name2-cyclohexylacetic acid
Molecular FormulaC8H14O2
InChI KeyLJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1CCCCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light yellow
Melting point27°C to 31°C
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=98.0 %
Appearance (Form)Low melting solid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only