Triethylamin Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triethylamin Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triethylamin Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Triethylamin Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 349725000
Preis (EUR)
105,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
105,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS636-70-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white
Appearance (Form)Crystalline powder or flakes
Infrared spectrumConforms
Titration Argentometric>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only