Product Image
Thermo Scientific Chemicals

L-Biopterin, 98 %

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 461662500
Preis (EUR)
268,00
Each
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
268,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS22150-76-1
IUPAC Name2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-1,4-dihydropteridin-4-one
Molecular FormulaC9H11N5O3
InChI KeyLHQIJBMDNUYRAM-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(O)C(O)C1=CN=C2NC(N)=NC(=O)C2=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<5 %
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only