Specifications
CAS848613-91-2
Chemischer Name oder Material5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
Formelmasse388.19
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H301-H312-H315-H319-H372
Mehr anzeigen