Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bario cristalino dendrítico sólido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo 014454.06
también denominado 014454-06
Precio (EUR)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7440-39-3
IUPAC Namebarium
Molecular FormulaBa
InChI KeyDSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ba]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Silver to gold
Total Metal Impurities≤ 0.1%
FormPieces

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only