Thermo Scientific Chemicals

Gasa Monel™ 400, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: 045064.HB
300 x 300 mm, Each
Thermo Scientific Chemicals

Gasa Monel™ 400, malla 200 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: 045064.HB
300 x 300 mm, Each
Cantidad
Número de catálogo: 045064.HB
también denominado 045064-HB
Precio (EUR)
Precio: 252,00
Precio en línea: 224,28
Su precio:
Cantidad
-

Descripción

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Seguridad y manipulación


    EU Specific Hazard Statements

    EUH210 - Safety data sheet available on request