Óxido de aluminio, ácido, grado HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de aluminio, ácido, grado HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Óxido de aluminio, ácido, grado HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Óxido de aluminio, ácido, grado HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
Número de catálogo 045956.36
también denominado 045956-36
Precio (EUR)
-
Cantidad:
500 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1344-28-1
IUPAC Namedialuminium(3+) trioxidandiide
Molecular FormulaAl2O3
InChI KeyPNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to pale pink
FormPowder
CommentActivity: Brockman I
pH≥4.0 to ≤5.0 (slurry, water, 5%)
Particle SizeMean: ≥32µm to ≤63µm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only