s-Trithiane 97%
s-Trithiane 97%
s-Trithiane 97%
Thermo Scientific™

s-Trithiane 97%

CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138.261 g/mol
Have Questions?
Número de catálogo 140520250
Precio (EUR)
69,10
Each
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
69,10
Each
Identificadores químicos
CAS291-21-4
IUPAC Name1,3,5-trithiane
Molecular FormulaC3H6S3
InChI KeyLORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1SCSCS1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Sulfur (S)67.1 to 72.0
Appearance (Form)Crystalline powder
Carbon (C)25.1 to 27.0

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only