Benzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 148550500
Precio (EUR)
25,70
Each
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
25,70
Each
Identificadores químicos
CAS93-98-1
IUPAC NameN-phenylbenzamide
Molecular FormulaC13H11NO
InChI KeyZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Melting point161°C to 165°C
Appearance (Color)Yellow-green to grey
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only