Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %
Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %
Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %

CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 195675000
Precio (EUR)
931,00
Each
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
931,00
Each
Identificadores químicos
CAS17629-30-0
IUPAC Name(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular FormulaC18H32O16
InChI KeyMUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
SMILESOC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Sulfated ash=<0.1 % (on dry basis)
Specific optical rotation+103.0° to +107.0° (20°C, 589 nm) (c=10, water)
Solubility(10 % in water) Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación