Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isotiocianato de benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 532-55-8 | C8H5NOS | 163.2 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 314630500
Precio (EUR)
290,00
Each
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
290,00
Each
Identificadores químicos
CAS532-55-8
IUPAC Namebenzoyl isothiocyanate
Molecular FormulaC8H5NOS
InChI KeyCPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C(N=C=S)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Appearance (Color)Clear yellow to orange-brown

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only