2-Cloro-4-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloro-4-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Cloro-4-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Cloro-4-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
45334010010 g
Número de catálogo 453340100
Precio (EUR)
179,00
Each
Cantidad:
10 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
179,00
Each
Identificadores químicos
CAS13036-57-2
IUPAC Name2-chloro-4-methylpyrimidine
Molecular FormulaC5H5ClN2
InChI KeyBHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=NC(Cl)=NC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Colorless to white to light brown
Appearance (Form)Low melting solid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only