Sal sódica de ácido acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sal sódica de ácido acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sal sódica de ácido acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sal sódica de ácido acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.108 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1000 g
5000 g
Número de catálogo A12054.0I
también denominado A12054-0I
Precio (EUR)
321,00
Each
Cantidad:
5000 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
321,00
Each
Identificadores químicos
CAS1562-00-1
IUPAC Namesodium 2-hydroxyethane-1-sulfonate
Molecular FormulaC2H5NaO4S
InChI KeyLADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OCCS([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
FormPowder or crystalline powder
Assay from Suppliers CofA≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)190-198°C
Isethionic acid sodium salt is an amphoteric detergent used in detergent bar soaps. It makes a dense lather in addition to the lather made by the soap. It is mild on the skin, and non-drying. It works equally well in soft or hard water. It is also an anti-static agent in shampoos.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La sal sódica del ácido isetiónico es un detergente anfótero utilizado en jabones de detergente en barra. Hace una espuma densa además de la espuma hecha por el jabón. Es suave en la piel y no seca. Funciona igual de bien en agua blanda o dura. También es un agente antiestático en los champús.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Kevin D. Barrow.; Robert J. King. Isethionic acid from the marine red alga Ceramium flaccidum. Phytochemistry. 1993, 34 (5),1429-1430.
  2. J. D. Welty.; W. 0. Read.; E. H. Shaw, Jr. Isolation of 2-Hydroxyethanesulfonic Acid (Isethionic Acid) from Dog Heart. The Journal Of Biological Chemistry . 1962, 237 (4),1160-1161.