Thermo Scientific Chemicals

Monohidrato de hipofosfito sódico, +97 %, agua del 12–17 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A13385.0E
2500 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Monohidrato de hipofosfito sódico, +97 %, agua del 12–17 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A13385.0E
2500 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: A13385.0E
también denominado A13385-0E
Precio (EUR)

Identificadores químicos

CAS
10039-56-2
IUPAC Name
sodium hydrate phosphinate
Molecular Formula
H4NaO3P
InChI Key
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMILES
O.[Na+].[O-][PH2]=O
Appearance (Color)
White
Form
Crystalline powder
Water Content (Karl Fischer Titration)
12-17%
Assay (unspecified)
≥97.0% (dry wt. basis)

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Seguridad y manipulación


    Not Hazardous

    Not Hazardous