Thermo Scientific Chemicals

Acrilato de etilo, 99 %, estab. con ca 20 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A15493.K3
2 L, Each
Thermo Scientific Chemicals

Acrilato de etilo, 99 %, estab. con ca 20 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A15493.K3
2 L, Each
Cantidad
Número de catálogo: A15493.K3
también denominado A15493-K3
Precio (EUR)
Cantidad
-

Identificadores químicos

CAS
140-88-5
IUPAC Name
ethyl prop-2-enoate
Molecular Formula
C5H8O2
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCOC(=O)C=C
Stabilizer
4-Methoxyphenol (MEHQ) ca.20ppm
Appearance (Color)
Clear colorless
Assay (GC)
≥98.5%
Identification (FTIR)
Conforms
Refractive Index
1.4045-1.4075 @ 20?C

Descripción

Ethyl acrylate is used in the syntheses of various pharmaceutical intermediates, textiles and non-woven fibers. It is widely used in the production of polymers including resins, plastics, rubber and denture material. It is actively involved in the preparation of dimethylaminoethylacrylate (DMAEA) which is used as a monomer to make flocculants for water treatment. It plays a vital role in the manufacture of water-based latex paints and adhesives, textile and paper coatings and leather finish resins.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
el acrilato de etilo se utiliza en las síntesis de diversos productos farmacéuticos intermedios, textiles y fibras no tejidas. Se utiliza ampliamente en la producción de polímeros, incluidas las resinas, los plásticos, el caucho y el material de dentaduras postizas. Participa activamente en la preparación de dimetilaminoetilacrilato (DMAEA), que se utiliza como monómero para fabricar floculantes para el tratamiento del agua. Desempeña un papel fundamental en la fabricación de pinturas y adhesivos de látex a base de agua, revestimientos textiles y de papel, y resinas de acabado de cuero.

Solubilidad
miscible con etanol, éter etílico y cloroformo. Ligeramente miscible con agua y dimetil sulfóxido.

Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, aminas, peróxidos, ácido clorosulfónico, humedad y álcalis fuertes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Seguridad y manipulación


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 2
    Acute oral toxicity
    Category 4
    Acute dermal toxicity
    Category 4
    Acute Inhalation Toxicity - Vapors
    Category 3
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Skin Sensitization
    Category 1
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Chronic aquatic toxicity
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H302 + H312 - Harmful if swallowed or in contact with skin

    H315 - Causes skin irritation

    H317 - May cause an allergic skin reaction

    H319 - Causes serious eye irritation

    H331 - Toxic if inhaled

    H335 - May cause respiratory irritation

    H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects

    Physical Hazards

    H225 - Highly flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P350 - IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell