Thermo Scientific Chemicals

Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A19010.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A19010.06
5 g, Each
Cantidad
Número de catálogo: A19010.06
también denominado A19010-06
Precio (EUR)
Cantidad
-

Identificadores químicos

CAS
29943-42-8
IUPAC Name
oxan-4-one
Molecular Formula
C5H8O2
InChI Key
JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES
O=C1CCOCC1
Form
Liquid
Refractive Index
1.4505-1.4545 @ 20?C
Appearance (Color)
Clear colorless
Assay (GC)
≥97.5%

Descripción

It is employed in the preparation of 4-methoxytetrahydropyran-4-yl protecting group, synthesis of symmetric tetra substituted methanes. The methyl enol ether is a useful protecting agent for alcohols, e.g. in nucleotide synthesis, with the advantage over 3,4-Dihydro-2H-pyran. It is also employed in a study of the enantioselective alpha-aminoxylation of ketones with nitrosobenzene and L-proline in an ionic liquid. It undergoes condensation reactions in the preparation of dipeptides and spiroimidazolones. It is also employed in wittig reactions for the synthesis of Penicillins and in a ring of vitamin D3

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se emplea en la preparación del grupo de protección de 4-metoxitetrahidropirano-4-il, la síntesis de tetra metanos sustituidos simétricos. El éter de metil enol es un agente protector útil para alcoholes, por ejemplo, en la síntesis de nucleótidos, con ventaja sobre el 3,4-dihidro-2H-pirano. También se emplea en un estudio de la alfa-aminoxilación enantioselectiva de cetonas con nitrobenceno y L-prolina en un líquido iónico. Sufre reacciones de condensación en la preparación de dipéptidos y espiroimidazolonas. También se emplea en las reacciones de Wittig para la síntesis de penicilinas y en un anillo de vitamina D3

Solubilidad
Muy soluble en agua.

Notas
Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Seguridad y manipulación


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Physical Hazards

    H226 - Flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking