Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 3-bromofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo B20758.06
también denominado B20758-06
Precio (EUR)
96,05
Online Exclusive
113,00
Ahorro 16,95 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
96,05
Online Exclusive
113,00
Ahorro 16,95 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS1878-67-7
IUPAC Name2-(3-bromophenyl)acetic acid
Molecular FormulaC8H7BrO2
InChI KeyKYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Assay (HPLC)≥98.0%
FormCrystals or powder or crystalline powder or lumps
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥98.0 to ≤102.0%
Melting Point (clear melt)98.0-104.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only