4-Cianobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Cianobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H31836.06
también denominado H31836-06
Precio (EUR)
353,00
Each
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
353,00
Each
Identificadores químicos
CAS3119-02-6
IUPAC Name4-cyanobenzene-1-sulfonamide
Molecular FormulaC7H6N2O2S
InChI KeyUZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILESNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
FormPowder
Assay (GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)166.0-175.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only