Piridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Piridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Piridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Piridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1772-01-6 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo H51705.06
también denominado H51705-06
Precio (EUR)
239,00
Each
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
239,00
Each
Especificaciones
CAS1772-01-6
Nombre del producto químico o materialPyridine-2-carboxamidoxime
Formula Weight (peso de la fórmula)137.14
Peligro para la salud 1H302-H315-H319-H335
Peligro para la salud 2GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only