Thermo Scientific Chemicals

1-Hexadecanetiol, 97 % (peso seco), puede contener hasta 4 % de agua, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L15099.AP
500 mL, Each
Thermo Scientific Chemicals

1-Hexadecanetiol, 97 % (peso seco), puede contener hasta 4 % de agua, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: L15099.AP
500 mL, Each
Cantidad
Número de catálogo: L15099.AP
también denominado L15099-AP
Precio (EUR)
Cantidad
-

Identificadores químicos

CAS
2917-26-2
IUPAC Name
hexadecane-1-thiol
Molecular Formula
C16H34S
InChI Key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCS
Appearance (Color)
Clear to slightly hazy, colorless
Form
Liquid or low melting solid
Assay (GC)
≥96.0%
Comment
Material Sourced in UK and US
Water Content (Karl Fischer Titration)
≤4.0% (UK Sourced Material)

Descripción

1-Hexadecanethiol is used in the study of nanoparticles and self-assembled monolayers. It is also used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles and in the formation of hydrophobic self-assembled monolayers (SAMs). Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered. 1-Hexadecanethiol is also employed in different fields such as biomedicine, chemical industry, also used in electroplating industry and chemical auxiliaries.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1-hexadecanetiol se utiliza en el estudio de nanopartículas y monotubos automontados. También se utiliza para preparar nanopartículas de oro de 1,5 nm funcionadas con tiol a través de un proceso de intercambio de ligando con nanopartículas estabilizadas con trifenilfosfina y en la formación de monoléteres autoensamblados hidrofóbicos (SAMs). Debido a la longitud de la cadena de alcanos, la monocapa resultante está muy ordenada. El 1-hexadecanotiol también se emplea en diferentes campos como la biomedicina, la industria química, también se utiliza en la industria de galvanoplastia y los auxiliares químicos.

Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, éter, acetona y acetato de etilo. No es miscible o difícil de mezclar en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text