(S)-(-)-1-(4-Metilfenil)etilamina, ChiPros 98%, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(-)-1-(4-Metilfenil)etilamina, ChiPros 98%, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(-)-1-(4-Metilfenil)etilamina, ChiPros 98%, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-(-)-1-(4-Metilfenil)etilamina, ChiPros 98%, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo L16329.03
también denominado L16329-03
Precio (EUR)
31,20
Each
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
31,20
Each
Identificadores químicos
CAS27298-98-2
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear, colourless
Formliquid
Assay (GC)> 97.5%
Enantiomeric excess> 99.0% by GC
Optical Rotation-36? ? 2? (neat)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only