Search
Search

| Catalog Number | Diameter (Metric) |
|---|---|
| 4K-30 | 30 μm |
| 3K1000 | 1.0 μm |
| 3K-150 | 0.15 μm |
| 3K1600 | 1.6 μm |
| 3K-200 | 0.2 μm |
| 3K-220 | 0.22 μm |
| 3K-269 | 0.27 μm |
| 3K-300 | 0.3 μm |
| 3K-350 | 0.35 μm |
| 3K-400 | 0.4 μm |
| 3K-500 | 0.5 μm |
| 3K-600 | 0.6 μm |
| 3K-700 | 0.7 μm |
| 3K-800 | 0.8 μm |
| 3K-900 | 0.9 μm |
| 3K-990 | 0.99 μm |
| 4K-02 | 2.0 μm |
| 4K-03 | 3 μm |
| 4K-04 | 4 μm |
| 4K-06 | 6 μm |
| 4K-07 | 7 μm |
| 4K-10 | 10 μm |
| 4K100 | 100 μm |
| 4K-15 | 15 μm |
| 4K-20 | 20 μm |
| 4K-25 | 25 μm |
| 4K-40 | 40 μm |
| 4K-50 | 50 μm |
| 4K-60 | 60 μm |
| 4K-70 | 70 μm |
| 4K-80 | 80 μm |
| 3K-100 | 0.1 μm |