You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
홈
▸
모든 제품 쇼핑하기
▸
비이커와 뚜껑
▸
비이커
▸
Low-Form Polypropylene Beakers with Handle
Fisher Scientific™
Low-Form Polypropylene Beakers with Handle
For safe and easy pouring
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
용량(미터법)
0254336B
500 mL
0254336C
FIS-0254336C으로도 사용됨
1000 mL
0254336D
FISHERMIS-0254336D-EACH으로도 사용됨
2000 mL
0254336E
FIS-0254336E으로도 사용됨
3000 mL
0254336F
5000 mL
5 개 옵션
카탈로그 번호
0254336B
제품 가격(KRW)
-
용량(미터법):
500 mL
Made of chemical-resistant polypropylene
Convenient spout
Graduated in L and mL
Autoclavable
사양
직경(영국식 단위) 상단
3.54 in.
직경(미터법) 상단
9 cm
용도(애플리케이션)
For Safe and Easy Pouring, Industrial and Chemical Applications
높이(영국식 단위)
4.62 in.
높이(미터법)
11.7 cm
증분
25 mL
길이(영국식 단위)
5.56 in.
길이(미터법)
14.12 cm
유형
Beaker
폭(영국식 단위)
3.56 in.
폭(미터법)
9.04 cm
오토클레이브 가능
Autoclavable
용량(미터법)
500 mL
Graduated
Yes
물질
Polypropylene
Unit Size
Case of 24