Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 길이(미터법) 강모 | 용도(장비) |
|---|---|---|---|
| 03621B FISHERTOPSELLING-03621B-10/PK으로도 사용됨 | 50.8 cm | 15.2 cm | For low-form nessler tubes |
| 03621C FIS-03621C으로도 사용됨 | 76 cm | 15.2 cm | For low-form nessler tubes |
| 03622 FIS-03622으로도 사용됨 | 48 cm | 10 cm | For high-form nessler tubes |
| 03621A FISHERTOPSELLING-03621A-PK0으로도 사용됨 | 27.94 cm | 10 cm | For low-form nessler tubes |