사양
정확도±5%
인증/적합성ISO 17025, NIST
용도(애플리케이션)Keep track of the current time, temperature and humidity all at once
포함AA battery and wall mount screw
분해능0.02
온도 정확도±1.5°C
온도 범위(영국식 단위)10°F to 130°F
온도 분해능2°F
중량(영국식 단위)1 lb.
중량(미터법)0.453 kg
습도 범위0 to 100%
온도 범위(미터법)-20°C to +55°C
유형Clock Thermometer/Humidity Thermometer
Unit SizePack of 6