Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ LDPE Foam-lined Polypropylene White Caps are for general-purpose HDPE bulk separate containers. The same high quality caps used on our Thermo Scientific certified HDPE environmental sample containers. Bottles sold separately (013-series and 012-series). Unprocessed and uncertified.
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 70 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 100-400 mm |
Unit Size | Case of 70 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 200 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system. |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 53-400 mm |
Unit Size | Case of 200 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 500 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system. |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 38-400 mm |
Unit Size | Case of 500 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 250 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system. |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 48-400 mm |
Unit Size | Case of 250 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 250 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system. |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 24-410 mm |
Unit Size | Case of 250 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 200 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system. |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 28-410 mm |
Unit Size | Case of 200 |
인증 파라미터 | None |
색상 | White |
설명 | White PP Cap |
물질 | Polypropylene |
케이스당 수 | 90 |
격막 | N/A |
레벨 | Unprocessed |
라이너 재질 | LDPE Foam |
인증/규정준수 | Manufactured under an ISO certified quality management system |
Closure Included | Yes |
형상 | Round |
제품 유형 | Closure |
마개 라이너 | LDPE Foam |
마개 크기 | 63-400 mm |
Unit Size | Case of 90 |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | dimClosureSize | 라이너 재질 | 케이스당 수 | 제품 정가(KRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067-1000WBP | Case of 70 | LDPE Foam | 70 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-5300WBP | Case of 200 | LDPE Foam | 200 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-3800WBP | Case of 500 | LDPE Foam | 500 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-4800WBP | Case of 250 | LDPE Foam | 250 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-2410WBP | Case of 250 | LDPE Foam | 250 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-2810WBP | Case of 200 | LDPE Foam | 200 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067-6300WBP | Case of 90 | LDPE Foam | 90 | 견적 요청하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Includes: Cap only