Search
Search

| 카탈로그 번호 | 포트 크기 |
|---|---|
| CP0636528 CP-CP0636528-25/PK으로도 사용됨 | |
| CP0636517 CP-CP0636517-25/PK으로도 사용됨 | 0.03125 in.; 0.0625 in. |
| CP3070320 CP-CP3070320-10/PK으로도 사용됨 | 0.03125 in. ; 0.7925mm; |
| CP4061023 CP-CP4061023-10/PK으로도 사용됨 | 0.125 in.; 0.25 in.; 3.175mm |
| CP4061024 CP-CP4061024-10/PK으로도 사용됨 | 0.25 in. ; 6.35mm; |