SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Invitrogen™

SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling

Conecte fácilmente las etiquetas Alexa Fluor™ pHrodo™ y de alquino sDIBO de biotina a anticuerpos modificados mediante la química SiteClick™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEtiqueta o tinteEscala de etiquetado
S10907Biotina5 mg
C20027Alexa Fluor™ 488100-250 µg
C20029Alexa Fluor™ 647100-250 µg
C20031Amina primaria100-250 µg
C20034pHrodo™ iFL rojo100-250 µg
S10902Biotina1 mg
S10903pHrodo™ iFL rojo1 mg
S10904Alexa Fluor™ 4881 mg
S10906Alexa Fluor™ 6471 mg
S10908pHrodo™ iFL rojo5 mg
S10909Alexa Fluor™ 4885 mg
S10911Alexa Fluor™ 6475 mg
S10914pHrodo™ Deep Red100-250 µg
S10915pHrodo™ Deep Red1 mg
C20028Alexa Fluor™ 555100-250 µg
C20030Biotina100-250 µg
Número de catálogo S10907
Precio (MXN)
-
Etiqueta o tinte:
Biotina
Escala de etiquetado:
5 mg

Genere conjugados de anticuerpos etiquetados específicos del sitio con los alquinos SiteClick sDIBO para el etiquetado de anticuerpos. Nuestros kits de etiquetado de anticuerpos de sDIBO SiteClick están optimizados para su uso junto con los kits de modificación con azida SiteClick (S20026, S10900 o S10901, que se venden por separado) y contienen reactivos suficientes para realizar una reacción de conjugado de una etiqueta de alquino sDIBO SiteClick utilizando 100 μg, 1 mg o 5 mg de anticuerpo IgG modificado con azida. Los alquinos sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos utilizan química de clic sin cobre para vincular covalentemente un colorante Alexa Fluor etiquetado con dibenzociclooctinas (sDIBO), un colorante pHrodo o biotina a un anticuerpo modificado con azida. La etiqueta, cuando se une al anticuerpo, se encuentra lejos de su dominio de unión al antígeno.

Cree sus propios conjugados de anticuerpos con etiqueta covalente mediante las etiquetas de alquino sDIBO SiteClick, que están diseñadas para su uso con anticuerpos modificados con azida. Los kits de etiquetado de anticuerpos de alquino sDIBO SiteClick incluyen el alquino sDIBO y el concentrador de anticuerpos, lo que permite la unión covalente sin cobre de los colorantes Alexa Fluor y pHrodo, biotina o moléculas de su elección. Cuando se utiliza con el kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick (disponible por separado como los n.º cat. S20026, S10900, S10901), el etiquetado se produce en los glicanos ligados a N de cadena pesada, lejos del dominio de unión al antígeno, lo que permite una excelente reproducibilidad entre reacciones de etiquetado separadas y varias especies y subtipos de anticuerpos. Los kits de alquinos sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos están optimizados para reacciones de conjugado, unión covalente de 100 µg, 1 mg o 5 mg de anticuerpos IgG modificados con azida.

El kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick (n.º cat. S20026, S10900, S10901) se recomienda para la unión de una fracción de azida a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG sin etiquetar. También son adecuados otros anticuerpos diseñados que contienen fracciones de azida.

Cuando se utiliza junto con el kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick, los kits de alquino sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos le ofrecen la opción de probar diferentes etiquetas fluorescentes para su anticuerpo, unir otras moléculas mediante estreptavidina o unir su propia molécula mediante fracciones reactivas a las aminas, dependiendo de su ensayo. Nuestros alquinos sDIBO son versiones mejoradas ciclooctinos DIBO originales, que producen conjugados que son menos «pegajosos» y emiten un fondo de señal más bajo en las muestras biológicas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Reactividad químicaAzida
Contenido del kitContiene 1 vial de alquino sDIBO de biotina SiteClick para el etiquetado de anticuerpos en DMSO de 250 µl y 1 concentrador de anticuerpos
Método de etiquetadoQuímica clic
Escala de etiquetado5 mg
Diana de etiquetadoAnticuerpos modificados con azida
Etiqueta o tinteBiotina
Cantidadfor 5 mg of Ab
Fracción reactivaAlquino SDIBO
Condiciones de envíoHielo húmedo
Línea de productosAlexa Fluor, SiteClick
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

How is SiteClick Biotin sDIBO Alkyne different from Click-iT Biotin sDIBO Alkyne?

Structurally, they are the same. The only difference is in the manner of packaging. SiteClick Biotin sDIBO Alkyne is packaged for labeling 1 to 5 mg of antibody per the SiteClick labeling protocol with the actual amount being proprietary. Click-iT Biotin sDIBO Alkyne is packaged as a 0.5 mg of reagent for use with any copper-free click reaction.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What is the general protocol for using the sDIBO alkynes?

The protocol is very simple. Expose the azide-modified sample to the sDIBO alkyne (final concentration in the range of 1 to 5 µM is a reasonable starting range) in aqueous buffer of media for 1-2 hrs. Optimize the final working concentration and incubation time per the sample/application. The azide-modified target must have the azide accessible for reacting with the sDIBO, and the labeling solution should not include any sodium azide.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

How are the sDIBO alkynes different from the original DIBO alkynes?

Both the original DIBO alkynes and the sDIBO alkynes utilize the same fluorescent dyes or biotin for detection. The sDIBO alkynes have improved solubility in aqueous solutions and less propensity to bind non-specifically compared to the original DIBO alkynes.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.