Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
UTY
Entrez Gene ID
7404
Gene Name
ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
Gene Aliases
KDM6AL, UTY1
Chromosome Location
Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_001258250.1 NP_001245179.1 12 - 13 2142 69
NM_001258251.1 NP_001245180.1 12 - 13 2190 69
NM_001258253.1 NP_001245182.1 12 - 13 2190 69
NM_001258257.1 NP_001245186.1 12 - 13 2190 69
NM_001258259.1 NP_001245188.1 12 - 13 2142 69
NM_001258263.1 NP_001245192.1 12 - 13 2190 69
NM_001258265.1 NP_001245194.1 8 - 9 1941 69
NM_001258267.1 NP_001245196.1 12 - 13 2190 69
NM_001258270.1 NP_001245199.1 12 - 13 2190 69
NM_007125.4 NP_009056.3 12 - 13 2190 69
NM_182659.1 NP_872600.1 12 - 13 2190 69
NM_182660.1 NP_872601.1 12 - 13 2190 69
NR_047596.1 12 - 13 2190 69
NR_047597.1 13 - 14 2296 69
NR_047599.1 12 - 13 2190 69
NR_047602.1 11 - 12 2155 69
NR_047603.1 13 - 14 2313 69
NR_047604.1 12 - 13 2190 69
NR_047605.1 12 - 13 2142 69
NR_047609.1 12 - 13 2190 69
NR_047610.1 12 - 13 2190 69
NR_047616.1 13 - 14 2304 69
NR_047624.1 14 - 15 2410 69
NR_047625.1 11 - 12 2063 69
NR_047626.1 12 - 13 2190 69
NR_047627.1 11 - 12 2155 69
NR_047628.1 12 - 13 2190 69
NR_047629.1 12 - 13 2190 69
NR_047630.1 12 - 13 2190 69
NR_047631.1 12 - 13 2190 69
NR_047632.1 13 - 14 2270 69
NR_047635.1 12 - 13 2185 69
NR_047638.1 12 - 13 2256 69
NR_047639.1 11 - 12 2096 69
NR_047640.1 13 - 14 2296 69
NR_047641.1 12 - 13 2190 69
NR_047642.1 12 - 13 2190 69
NR_047646.1 11 - 12 2063 69
NR_047647.1 12 - 13 2147 69
XM_011531451.2 XP_011529753.1 12 - 13 1536 69
XM_011531452.2 XP_011529754.1 12 - 13 1536 69
XM_011531465.2 XP_011529767.1 12 - 13 1536 69
XM_017030068.1 XP_016885557.1 12 - 13 1536 69
XM_017030069.1 XP_016885558.1 12 - 13 1536 69
XM_017030073.1 XP_016885562.1 12 - 13 1536 69
GenBank mRNA AF000994.1 - 12 - 13 2190 69
AF000995.1 - 12 - 13 2190 69
AF000996.1 - 12 - 13 2190 69
AK292858.1 - 12 - 13 1440 69
AY682463.1 - 11 - 12 1092 69
AY769064.1 - 11 - 12 1150 69
AY769067.1 - 12 - 13 1185 69
AY769068.1 - 13 - 14 1243 69
AY769069.1 - 11 - 12 1150 69
AY934848.1 - 12 - 13 1185 69
AY934849.1 - 13 - 14 1291 69
AY934850.1 - 12 - 13 1137 69
AY934851.1 - 12 - 13 1137 69
AY934853.1 - 12 - 13 1166 69
AY934854.1 - 11 - 12 1086 69
AY934855.1 - 11 - 12 1086 69
AY934856.1 - 11 - 12 1102 69
AY934857.1 - 13 - 14 1299 69
DQ140388.1 - 12 - 13 1185 69
DQ341386.1 - 12 - 13 1185 69
DQ341387.1 - 11 - 12 1086 69
DQ350457.1 - 12 - 13 1185 69
DQ350458.1 - 13 - 14 1299 69
DQ350459.1 - 12 - 13 1185 69
EF612664.1 - 12 - 13 1185 69
EF612665.1 - 12 - 13 1137 69
EF612666.1 - 10 - 11 1095 69
EF612669.1 - 12 - 13 1185 69
EF612671.1 - 11 - 12 1086 69
EF612672.1 - 12 - 13 1137 69
EF612674.1 - 12 - 13 1137 69
EF612676.1 - 12 - 13 1185 69
EF612678.1 - 12 - 13 1185 69
EF612681.1 - 10 - 11 1095 69
EF612687.1 - 12 - 13 1185 69
EF612688.1 - 12 - 13 1137 69
EF612690.1 - 11 - 12 1086 69
EF612692.1 - 10 - 11 1095 69
EF612693.1 - 12 - 13 1185 69
EF612694.1 - 12 - 13 1185 69
EF612697.1 - 12 - 13 1185 69
EF612698.1 - 10 - 11 1095 69
EF612699.1 - 12 - 13 1185 69
EF653165.1 - 11 - 12 1150 69
EF653166.1 - 11 - 12 1091 69
EF653170.1 - 10 - 11 1051 69
EF653171.1 - 12 - 13 1185 69
EF653173.1 - 12 - 13 1185 69
EF653176.1 - 11 - 12 1135 69
EF653178.1 - 15 - 16 1542 69
EF653179.1 - 12 - 13 1185 69
EF653180.1 - 13 - 14 1291 69
EF653182.1 - 11 - 12 1150 69
EF653183.1 - 13 - 14 1291 69
EF653184.1 - 13 - 14 1299 69
EF653186.1 - 13 - 14 1308 69
EF653189.1 - 8 - 9 936 69
EF653191.1 - 12 - 13 1185 69
EF653192.1 - 11 - 12 1091 69
EF653193.1 - 13 - 14 1291 69
EF653194.1 - 13 - 14 1265 69
EF653195.1 - 13 - 14 1291 69
EF653196.1 - 12 - 13 1185 69
EF653197.1 - 11 - 12 1150 69
EF653198.1 - 12 - 13 1185 69
EF653202.1 - 10 - 11 964 69
EF653203.1 - 11 - 12 1150 69
EF653204.1 - 13 - 14 1301 69
EF653205.1 - 12 - 13 1185 69
EF653206.1 - 12 - 13 1185 69
EF653208.1 - 13 - 14 1291 69
EF653212.1 - 12 - 13 1185 69
EF653213.1 - 11 - 12 1058 69
EF653217.1 - 12 - 13 1142 69
EF653218.1 - 12 - 13 1137 69
EF653221.1 - 10 - 11 1051 69
EF653223.1 - 13 - 14 1265 69
EF685284.1 - 12 - 13 1185 69
EF685287.1 - 12 - 13 1185 69
EF685293.1 - 13 - 14 1299 69
EF685299.1 - 13 - 14 1291 69
EF685303.1 - 12 - 13 1185 69
EF685304.1 - 12 - 13 1208 69
EF685305.1 - 13 - 14 1260 69
EF685309.1 - 12 - 13 1185 69
EF685310.1 - 12 - 13 1185 69
EF685311.1 - 12 - 13 1185 69
EF685312.1 - 11 - 12 1150 69
EF685313.1 - 11 - 12 1150 69
EF685315.1 - 11 - 12 1091 69
EF685318.1 - 11 - 12 1086 69
EF685320.1 - 12 - 13 1137 69
EF685321.1 - 12 - 13 1185 69
EF685322.1 - 11 - 12 1086 69
EF685323.1 - 11 - 12 1086 69
EF685325.1 - 12 - 13 1185 69
EF685327.1 - 13 - 14 1260 69
EF685329.1 - 10 - 11 1095 69
EF685331.1 - - 1185 69
EF685334.1 - 12 - 13 1185 69
EF685335.1 - 8 - 9 869 69
EF685336.1 - 12 - 13 1185 69
EF685340.1 - 11 - 12 1086 69
EF685341.1 - 11 - 12 1086 69
EF685342.1 - 12 - 13 1185 69
EU026275.1 - 12 - 13 1192 69
EU026277.1 - 12 - 13 1185 69
EU026281.1 - 11 - 12 1150 69
EU026282.1 - 10 - 11 992 69
EU026285.1 - 12 - 13 1192 69
EU026286.1 - 11 - 12 1102 69
EU026287.1 - 10 - 11 964 69
EU026294.1 - 11 - 12 1150 69
EU026295.1 - 10 - 11 1047 69
EU026296.1 - 13 - 14 1238 69
EU026299.1 - 11 - 12 1150 69
EU026300.1 - 11 - 12 1150 69
EU026301.1 - 12 - 13 1256 69
EU026305.1 - 11 - 12 1086 69
EU026306.1 - 13 - 14 1299 69
EU026310.1 - 12 - 13 1185 69
EU026313.1 - 12 - 13 1137 69
EU026315.1 - 11 - 12 1150 69
EU026316.1 - 13 - 14 1265 69
EU026318.1 - 10 - 11 1052 69
EU026324.1 - 10 - 11 975 69
EU026326.1 - 13 - 14 1291 69
EU026327.1 - 12 - 13 1256 69
EU026330.1 - 10 - 11 1090 69
EU026331.1 - 12 - 13 1185 69
EU026332.1 - 10 - 11 1051 69
EU026334.1 - 11 - 12 1083 69
EU026336.1 - 7 - 8 816 69
EU026338.1 - 12 - 13 1185 69
EU026339.1 - 10 - 11 1051 69
EU026340.1 - 12 - 13 1271 69
EU026341.1 - 5 - 6 584 69
EU026343.1 - 13 - 14 1307 69
EU026344.1 - 11 - 12 1102 69
EU026345.1 - 12 - 13 1180 69
EU026346.1 - 10 - 11 1036 69
EU026347.1 - 10 - 11 1051 69
EU026349.1 - 12 - 13 1185 69
EU026350.1 - 11 - 12 1081 69
EU026351.1 - 12 - 13 1185 69
EU116345.1 - 11 - 12 1086 69
EU116346.1 - 12 - 13 1185 69
EU116349.1 - 12 - 13 1279 69
EU116351.1 - 6 - 7 649 69
EU116352.1 - 12 - 13 1180 69
EU163941.1 - 12 - 13 1251 69
EU163943.1 - 3 - 4 408 69

View Full Product Details