Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
OVAL
Entrez Gene ID
396058
Gene Name
ovalbumin (SERPINB14)
Gene Aliases
OVA, SERPINB14
Chromosome Location
Chr.2: 67682462 - 67691808 on Build GRCg6a
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_205152.2 NP_990483.1 7 - 8 832 133
XM_015282166.2 XP_015137652.1 6 - 7 4192 133
GenBank mRNA CR385654.1 - 2 - 3 185 133
MF321403.1 - 6 - 7 133
MF321404.1 - 6 - 7 768 133
MF321405.1 - 6 - 7 768 133
MF321406.1 - 6 - 7 768 133
MF321407.1 - 6 - 7 768 133
MF321408.1 - 6 - 7 768 133
MF321409.1 - 6 - 7 768 133
MF321410.1 - 6 - 7 768 133
MF321411.1 - 6 - 7 768 133
MF321412.1 - 6 - 7 768 133
MF321414.1 - 6 - 7 768 133
MF321416.1 - 6 - 7 768 133
MF321417.1 - 6 - 7 768 133
MF321418.1 - 6 - 7 768 133
MF321419.1 - 6 - 7 768 133
MF321420.1 - 6 - 7 768 133
MF321421.1 - 6 - 7 768 133
MF321422.1 - 6 - 7 768 133
MF321423.1 - 6 - 7 768 133
MF321424.1 - 6 - 7 768 133
MF321426.1 - 6 - 7 768 133
MF321427.1 - 6 - 7 768 133
MF321429.1 - 6 - 7 768 133
MF321430.1 - 6 - 7 768 133
MF321431.1 - 6 - 7 768 133
MF321432.1 - 6 - 7 768 133
MF321433.1 - 6 - 7 768 133
MF321434.1 - 6 - 7 768 133
MF321435.1 - 6 - 7 768 133
MF321436.1 - 6 - 7 768 133
MF321437.1 - 6 - 7 768 133
MF321438.1 - 6 - 7 768 133
MF321439.1 - 6 - 7 768 133
MF321440.1 - 6 - 7 768 133
MF321441.1 - 6 - 7 768 133
MF321442.1 - 6 - 7 768 133
MF321443.1 - 6 - 7 768 133
MF321444.1 - 6 - 7 768 133
MF321445.1 - 6 - 7 768 133
MF321446.1 - 6 - 7 768 133
MF321447.1 - 6 - 7 768 133
MF321448.1 - 6 - 7 768 133
MF321449.1 - 6 - 7 768 133
MF321450.1 - 6 - 7 768 133
MF321451.1 - 6 - 7 768 133
MF321452.1 - 6 - 7 768 133
MF321454.1 - 6 - 7 768 133
MF321455.1 - 6 - 7 768 133
MF321456.1 - 6 - 7 768 133
MF321457.1 - 6 - 7 768 133
MF321458.1 - 6 - 7 768 133
MF321459.1 - 6 - 7 768 133
MF321460.1 - 6 - 7 768 133
MF321461.1 - 6 - 7 768 133
MF321462.1 - 6 - 7 768 133
MF321463.1 - 6 - 7 768 133
MF321464.1 - 6 - 7 768 133
MF321465.1 - 6 - 7 768 133
MF321466.1 - 6 - 7 768 133
MF321469.1 - 6 - 7 768 133
MF321470.1 - 6 - 7 768 133
MF321471.1 - 6 - 7 768 133
MF321472.1 - 6 - 7 768 133
MF321473.1 - 6 - 7 768 133
MF321474.1 - 6 - 7 768 133
MF321476.1 - 6 - 7 768 133
MF321478.1 - 6 - 7 768 133
MF321479.1 - 6 - 7 768 133
MF321481.1 - 6 - 7 768 133
MF321483.1 - 6 - 7 768 133
MF321484.1 - 6 - 7 768 133
MF321485.1 - 6 - 7 768 133
MF321487.1 - 6 - 7 768 133
MF321489.1 - 6 - 7 768 133
MF321490.1 - 6 - 7 768 133
MF321491.1 - 6 - 7 768 133
MF321492.1 - 6 - 7 768 133
MF321493.1 - 6 - 7 768 133
MF321494.1 - 6 - 7 768 133
MF321495.1 - 6 - 7 768 133
MF321497.1 - 6 - 7 768 133
MF321498.1 - 6 - 7 768 133
MF321500.1 - 6 - 7 768 133
MF321501.1 - 6 - 7 768 133
MF321503.1 - 6 - 7 768 133
MF321504.1 - 6 - 7 768 133
MF321505.1 - 6 - 7 768 133
MF321506.1 - 6 - 7 768 133
MF321507.1 - 6 - 7 768 133
MF321508.1 - 6 - 7 768 133
MF321509.1 - 6 - 7 768 133
MF321510.1 - 6 - 7 768 133
MF321511.1 - 6 - 7 768 133
MF321512.1 - 6 - 7 768 133
MF321513.1 - 6 - 7 768 133
MF321515.1 - 6 - 7 768 133
MF321516.1 - 6 - 7 768 133
MF321517.1 - 6 - 7 768 133
MF321519.1 - 6 - 7 768 133
MF321520.1 - 6 - 7 768 133
MF321521.1 - 6 - 7 768 133
MF321524.1 - 6 - 7 768 133
MF321525.1 - 6 - 7 768 133
MF321526.1 - 6 - 7 768 133
MF321527.1 - 6 - 7 768 133
MF321528.1 - 6 - 7 768 133
MF321529.1 - 6 - 7 768 133
MF321530.1 - 6 - 7 768 133
MF321531.1 - 6 - 7 768 133
MF321533.1 - 6 - 7 768 133
MF321534.1 - 6 - 7 768 133
MF321535.1 - 6 - 7 768 133
MF321536.1 - 6 - 7 768 133
MF321538.1 - 6 - 7 768 133
MF321539.1 - 6 - 7 768 133
MF321540.1 - 6 - 7 768 133
MF321541.1 - 6 - 7 768 133
MF321542.1 - 6 - 7 768 133
MF321543.1 - 6 - 7 768 133
MF321544.1 - 6 - 7 768 133
MF321545.1 - 6 - 7 768 133
MF321546.1 - 6 - 7 768 133
MF321547.1 - 6 - 7 768 133
MF321548.1 - 6 - 7 768 133
MF321549.1 - 6 - 7 768 133
MF321550.1 - 6 - 7 768 133
MF321551.1 - 6 - 7 768 133
MF321552.1 - 6 - 7 768 133
MF321553.1 - 6 - 7 768 133
MF321554.1 - 6 - 7 768 133
MF321555.1 - 6 - 7 768 133
MF321556.1 - 6 - 7 768 133
MF321557.1 - 6 - 7 768 133
MF321560.1 - 6 - 7 768 133
MF321561.1 - 6 - 7 768 133
MF321562.1 - 6 - 7 768 133
MF321563.1 - 6 - 7 768 133
MF321564.1 - 6 - 7 768 133
MF321565.1 - 6 - 7 768 133
MF321566.1 - 6 - 7 768 133
MF321567.1 - 6 - 7 768 133
MF321568.1 - 6 - 7 768 133
MF321569.1 - 6 - 7 768 133
MF321570.1 - 6 - 7 768 133
MF321571.1 - 6 - 7 768 133
MF321572.1 - 6 - 7 768 133
MF321573.1 - 6 - 7 768 133
MF321574.1 - 6 - 7 768 133
MF321576.1 - 6 - 7 768 133
MF321577.1 - 6 - 7 768 133
MF321578.1 - 6 - 7 768 133
MF321579.1 - 6 - 7 768 133
MF321580.1 - 6 - 7 768 133
MF321581.1 - 6 - 7 768 133
MF321582.1 - 6 - 7 768 133
MF321584.1 - 6 - 7 768 133
MF321585.1 - 6 - 7 768 133
MF321587.1 - 6 - 7 768 133
MF321588.1 - 6 - 7 768 133
MF321589.1 - 6 - 7 768 133
MF321590.1 - 6 - 7 768 133
MF321591.1 - 6 - 7 768 133
MF321592.1 - 6 - 7 768 133
MF321593.1 - 6 - 7 768 133
MF321594.1 - 6 - 7 768 133
MF321595.1 - 6 - 7 768 133
MF321596.1 - 6 - 7 768 133
MF321597.1 - 6 - 7 133
MF321598.1 - 6 - 7 768 133
MF321599.1 - 6 - 7 768 133
MF321600.1 - 6 - 7 768 133
MF321601.1 - 6 - 7 768 133
MF321602.1 - 6 - 7 768 133
MF321603.1 - 6 - 7 768 133
MF321604.1 - 6 - 7 768 133
MF321606.1 - 6 - 7 768 133
MF321607.1 - 6 - 7 768 133
MF321608.1 - 6 - 7 768 133
MF321609.1 - 6 - 7 768 133
MF321610.1 - 6 - 7 768 133
MF321611.1 - 6 - 7 768 133
MF321612.1 - 6 - 7 768 133
MF321615.1 - 6 - 7 768 133
MF321616.1 - 6 - 7 768 133
MF321617.1 - 6 - 7 768 133
MF321619.1 - 6 - 7 768 133
MF321620.1 - 6 - 7 768 133
MF321621.1 - 6 - 7 768 133
MF321622.1 - 6 - 7 768 133
MF321623.1 - 6 - 7 768 133
MF321624.1 - 6 - 7 768 133
MF321626.1 - 6 - 7 768 133
MF321627.1 - 6 - 7 768 133
MF321628.1 - 6 - 7 768 133
MF321629.1 - 6 - 7 768 133
MF321630.1 - 6 - 7 768 133
MF321631.1 - 6 - 7 768 133
MF321632.1 - 6 - 7 768 133
MF321633.1 - 6 - 7 768 133
MF321634.1 - 6 - 7 768 133
MF321635.1 - 6 - 7 768 133
MF321636.1 - 6 - 7 768 133
MF321637.1 - 6 - 7 768 133
MF321638.1 - 6 - 7 768 133
MF321639.1 - 6 - 7 768 133
MF321640.1 - 6 - 7 768 133
MF321641.1 - 6 - 7 768 133
MF321642.1 - 6 - 7 768 133
MF321643.1 - 6 - 7 768 133
MF321644.1 - 6 - 7 768 133
MF321645.1 - 6 - 7 768 133
MF321646.1 - 6 - 7 768 133
MF321647.1 - 6 - 7 768 133
MF321648.1 - 6 - 7 768 133
MF321649.1 - 6 - 7 768 133
MF321650.1 - 6 - 7 768 133
MF321651.1 - 6 - 7 768 133
MF321652.1 - 6 - 7 768 133
MF321653.1 - 6 - 7 768 133
MF321654.1 - 6 - 7 768 133
MF321655.1 - 6 - 7 768 133
MF321656.1 - 6 - 7 768 133
MF321657.1 - 6 - 7 768 133
MF321658.1 - 6 - 7 768 133
MF321659.1 - 6 - 7 768 133
MF321660.1 - 6 - 7 768 133
MF321661.1 - 6 - 7 768 133
MF321662.1 - 6 - 7 768 133
MF321663.1 - 6 - 7 768 133
MF321665.1 - 6 - 7 768 133
MF321666.1 - 6 - 7 768 133
MF321667.1 - 6 - 7 768 133
MF321668.1 - 6 - 7 768 133
MF321669.1 - 6 - 7 768 133
MF321670.1 - 6 - 7 768 133
MF321671.1 - 6 - 7 768 133
MF321673.1 - 6 - 7 768 133
MF321675.1 - 6 - 7 768 133
MF321676.1 - 6 - 7 768 133
MF321677.1 - 6 - 7 768 133
MF321678.1 - 6 - 7 768 133
MF321679.1 - 6 - 7 768 133
MF321681.1 - 6 - 7 768 133
MF321682.1 - 6 - 7 768 133
MF321683.1 - 6 - 7 768 133
MF321684.1 - 6 - 7 768 133
MF321685.1 - 6 - 7 768 133
MF321686.1 - 6 - 7 768 133
MF321687.1 - 6 - 7 768 133
MF321688.1 - 6 - 7 768 133
MF321689.1 - 6 - 7 768 133
MF321690.1 - 6 - 7 768 133
MF321691.1 - 6 - 7 768 133
MF321694.1 - 6 - 7 768 133
MF321695.1 - 6 - 7 768 133
MF321696.1 - 6 - 7 768 133
MF321697.1 - 6 - 7 768 133
MF321698.1 - 6 - 7 768 133
MF321699.1 - 6 - 7 768 133
MF321700.1 - 6 - 7 768 133
MF321701.1 - 6 - 7 768 133
MF321702.1 - 6 - 7 768 133
MF321703.1 - 6 - 7 768 133
MF321704.1 - 6 - 7 768 133
MF321706.1 - 6 - 7 768 133
MF321710.1 - 6 - 7 768 133
MF321711.1 - 6 - 7 768 133
MF321712.1 - 6 - 7 768 133
MF321713.1 - 6 - 7 768 133
MF321714.1 - 6 - 7 768 133
MF321715.1 - 6 - 7 768 133
MF321719.1 - 6 - 7 768 133
MF321720.1 - 6 - 7 768 133
MF321721.1 - 6 - 7 768 133
MF321722.1 - 6 - 7 768 133
MF321724.1 - 6 - 7 768 133
MF321725.1 - 6 - 7 768 133
MF321726.1 - 6 - 7 768 133
MF321728.1 - 6 - 7 768 133
MH360741.1 - 6 - 7 768 133
MH360742.1 - 6 - 7 768 133
V00383.1 - - 833 133

View Full Product Details