Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
UTY
Entrez Gene ID
7404
Gene Name
ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
Gene Aliases
KDM6AL, UTY1
Chromosome Location
Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_001258249.1 NP_001245178.1 15 - 16 2574 114
NM_001258250.1 NP_001245179.1 13 - 14 2235 114
NM_001258251.1 NP_001245180.1 13 - 14 2283 114
NM_001258252.1 NP_001245181.1 14 - 15 2418 114
NM_001258253.1 NP_001245182.1 13 - 14 2283 114
NM_001258254.1 NP_001245183.1 14 - 15 2418 114
NM_001258255.1 NP_001245184.1 14 - 15 2418 114
NM_001258256.1 NP_001245185.1 14 - 15 2418 114
NM_001258257.1 NP_001245186.1 13 - 14 2283 114
NM_001258258.1 NP_001245187.1 14 - 15 2439 114
NM_001258259.1 NP_001245188.1 13 - 14 2235 114
NM_001258260.1 NP_001245189.1 14 - 15 2373 114
NM_001258261.1 NP_001245190.1 14 - 15 2409 114
NM_001258262.1 NP_001245191.1 15 - 16 2574 114
NM_001258263.1 NP_001245192.1 13 - 14 2283 114
NM_001258264.1 NP_001245193.1 14 - 15 2370 114
NM_001258265.1 NP_001245194.1 9 - 10 2034 114
NM_001258266.1 NP_001245195.1 14 - 15 2418 114
NM_001258267.1 NP_001245196.1 13 - 14 2283 114
NM_001258268.1 NP_001245197.1 14 - 15 2418 114
NM_001258269.1 NP_001245198.1 15 - 16 2508 114
NM_001258270.1 NP_001245199.1 13 - 14 2283 114
NM_007125.4 NP_009056.3 13 - 14 2283 114
NM_182659.1 NP_872600.1 13 - 14 2283 114
NM_182660.1 NP_872601.1 13 - 14 2283 114
NR_047596.1 13 - 14 2283 114
NR_047597.1 14 - 15 2389 114
NR_047598.1 15 - 16 2519 114
NR_047599.1 13 - 14 2283 114
NR_047600.1 13 - 14 2383 114
NR_047601.1 14 - 15 2418 114
NR_047602.1 12 - 13 2248 114
NR_047603.1 14 - 15 2406 114
NR_047604.1 13 - 14 2283 114
NR_047605.1 13 - 14 2235 114
NR_047606.1 14 - 15 2419 114
NR_047607.1 15 - 16 2629 114
NR_047608.1 14 - 15 2370 114
NR_047609.1 13 - 14 2283 114
NR_047610.1 13 - 14 2283 114
NR_047611.1 14 - 15 2418 114
NR_047612.1 15 - 16 2574 114
NR_047613.1 14 - 15 2524 114
NR_047614.1 15 - 16 2487 114
NR_047615.1 14 - 15 2341 114
NR_047616.1 14 - 15 2397 114
NR_047617.1 15 - 16 2545 114
NR_047618.1 15 - 16 2574 114
NR_047619.1 14 - 15 2341 114
NR_047620.1 14 - 15 2418 114
NR_047621.1 15 - 16 2645 114
NR_047622.1 14 - 15 2475 114
NR_047623.1 14 - 15 2418 114
NR_047624.1 15 - 16 2503 114
NR_047625.1 12 - 13 2156 114
NR_047626.1 13 - 14 2283 114
NR_047627.1 12 - 13 2248 114
NR_047628.1 13 - 14 2283 114
NR_047629.1 13 - 14 2283 114
NR_047630.1 13 - 14 2283 114
NR_047631.1 13 - 14 2283 114
NR_047632.1 14 - 15 2363 114
NR_047633.1 15 - 16 2508 114
NR_047634.1 13 - 14 2404 114
NR_047635.1 13 - 14 2278 114
NR_047636.1 14 - 15 2373 114
NR_047637.1 14 - 15 2341 114
NR_047638.1 13 - 14 2349 114
NR_047639.1 12 - 13 2189 114
NR_047640.1 14 - 15 2389 114
NR_047641.1 13 - 14 2283 114
NR_047642.1 13 - 14 2283 114
NR_047643.1 14 - 15 2418 114
NR_047644.1 15 - 16 2476 114
NR_047645.1 14 - 15 2489 114
NR_047646.1 12 - 13 2156 114
NR_047647.1 13 - 14 2240 114
XM_005262518.3 XP_005262575.1 14 - 15 1764 114
XM_006724875.3 XP_006724938.1 15 - 16 1920 114
XM_011531441.2 XP_011529743.1 15 - 16 1920 114
XM_011531442.2 XP_011529744.1 15 - 16 1920 114
XM_011531443.2 XP_011529745.1 15 - 16 1854 114
XM_011531445.2 XP_011529747.1 14 - 15 1785 114
XM_011531446.2 XP_011529748.1 14 - 15 1764 114
XM_011531447.2 XP_011529749.1 14 - 15 1785 114
XM_011531448.2 XP_011529750.1 14 - 15 1719 114
XM_011531449.2 XP_011529751.1 14 - 15 1764 114
XM_011531450.2 XP_011529752.1 14 - 15 1719 114
XM_011531451.2 XP_011529753.1 13 - 14 1629 114
XM_011531452.2 XP_011529754.1 13 - 14 1629 114
XM_011531453.2 XP_011529755.1 15 - 16 1920 114
XM_011531454.2 XP_011529756.1 15 - 16 1920 114
XM_011531455.2 XP_011529757.1 15 - 16 1920 114
XM_011531457.2 XP_011529759.1 15 - 16 1920 114
XM_011531458.2 XP_011529760.1 15 - 16 1854 114
XM_011531459.2 XP_011529761.1 15 - 16 1920 114
XM_011531460.2 XP_011529762.1 15 - 16 1920 114
XM_011531461.2 XP_011529763.1 15 - 16 1920 114
XM_011531462.2 XP_011529764.1 15 - 16 1854 114
XM_011531463.2 XP_011529765.1 14 - 15 1764 114
XM_011531464.2 XP_011529766.1 14 - 15 1764 114
XM_011531465.2 XP_011529767.1 13 - 14 1629 114
XM_017030066.1 XP_016885555.1 15 - 16 1854 114
XM_017030067.1 XP_016885556.1 14 - 15 1764 114
XM_017030068.1 XP_016885557.1 13 - 14 1629 114
XM_017030069.1 XP_016885558.1 13 - 14 1629 114
XM_017030070.1 XP_016885559.1 15 - 16 1920 114
XM_017030071.1 XP_016885560.1 15 - 16 1920 114
XM_017030072.1 XP_016885561.1 14 - 15 1719 114
XM_017030073.1 XP_016885562.1 13 - 14 1629 114
XM_017030074.1 XP_016885563.1 15 - 16 1854 114
GenBank mRNA AF000994.1 - 13 - 14 2283 114
AF000995.1 - 13 - 14 2283 114
AF000996.1 - 13 - 14 2283 114
AK292858.1 - 13 - 14 1533 114
AY682463.1 - 12 - 13 1185 114
AY730613.1 - 14 - 15 1434 114
AY769061.1 - 15 - 16 1514 114
AY769062.1 - 14 - 15 1384 114
AY769064.1 - 12 - 13 1243 114
AY769065.1 - 13 - 14 1278 114
AY769066.1 - 15 - 16 1569 114
AY769067.1 - 13 - 14 1278 114
AY769068.1 - 14 - 15 1336 114
AY769069.1 - 12 - 13 1243 114
AY934848.1 - 13 - 14 1278 114
AY934849.1 - 14 - 15 1384 114
AY934850.1 - 13 - 14 1230 114
AY934852.1 - 13 - 14 1269 114
AY934853.1 - 13 - 14 1259 114
AY934854.1 - 12 - 13 1179 114
AY934855.1 - 12 - 13 1179 114
AY934856.1 - 12 - 13 1195 114
AY934857.1 - 14 - 15 1392 114
CR936684.1 - 5 - 6 381 114
DQ140388.1 - 13 - 14 1278 114
DQ140389.1 - 14 - 15 1413 114
DQ140390.1 - 14 - 15 1413 114
DQ341385.1 - 13 - 14 1278 114
DQ341387.1 - 12 - 13 1179 114
DQ345542.1 - 14 - 15 1468 114
DQ345543.1 - 14 - 15 1368 114
DQ350458.1 - 14 - 15 1392 114
EF612660.1 - 14 - 15 1413 114
EF612661.1 - 12 - 13 1179 114
EF612663.1 - 14 - 15 1413 114
EF612664.1 - 13 - 14 1278 114
EF612665.1 - 13 - 14 1230 114
EF612666.1 - 11 - 12 1188 114
EF612667.1 - 12 - 13 1179 114
EF612668.1 - 15 - 16 1569 114
EF612669.1 - 13 - 14 1278 114
EF612671.1 - 12 - 13 1179 114
EF612672.1 - 13 - 14 1230 114
EF612673.1 - 14 - 15 1434 114
EF612674.1 - 13 - 14 1230 114
EF612675.1 - 14 - 15 1365 114
EF612676.1 - 13 - 14 1278 114
EF612678.1 - 13 - 14 1278 114
EF612681.1 - 11 - 12 1188 114
EF612683.1 - 14 - 15 114
EF612684.1 - 15 - 16 1569 114
EF612685.1 - 15 - 16 1503 114
EF612686.1 - 14 - 15 1413 114
EF612687.1 - 13 - 14 1278 114
EF612688.1 - 13 - 14 1230 114
EF612689.1 - 14 - 15 1413 114
EF612690.1 - 12 - 13 1179 114
EF612691.1 - 14 - 15 1413 114
EF612692.1 - 11 - 12 1188 114
EF612693.1 - 13 - 14 1278 114
EF612694.1 - 13 - 14 1278 114
EF612695.1 - 14 - 15 1365 114
EF612696.1 - 14 - 15 1368 114
EF612697.1 - 13 - 14 1278 114
EF612698.1 - 11 - 12 1188 114
EF612699.1 - 13 - 14 1278 114
EF653165.1 - 12 - 13 1243 114
EF653166.1 - 12 - 13 1184 114
EF653167.1 - 11 - 12 1144 114
EF653168.1 - 14 - 15 1413 114
EF653169.1 - 12 - 13 1243 114
EF653170.1 - 11 - 12 1144 114
EF653171.1 - 13 - 14 1278 114
EF653172.1 - 12 - 13 1169 114
EF653173.1 - 13 - 14 1278 114
EF653174.1 - 15 - 16 1474 114
EF653175.1 - 15 - 16 1519 114
EF653176.1 - 12 - 13 1228 114
EF653177.1 - 15 - 16 1488 114
EF653178.1 - 16 - 17 1635 114
EF653179.1 - 13 - 14 1278 114
EF653180.1 - 14 - 15 1384 114
EF653181.1 - 14 - 15 1368 114
EF653182.1 - 12 - 13 1243 114
EF653183.1 - 14 - 15 1384 114
EF653184.1 - 14 - 15 1392 114
EF653186.1 - 14 - 15 1401 114
EF653189.1 - 9 - 10 1029 114
EF653190.1 - 14 - 15 1413 114
EF653191.1 - 13 - 14 1278 114
EF653192.1 - 12 - 13 1184 114
EF653193.1 - 14 - 15 1384 114
EF653194.1 - 14 - 15 1358 114
EF653195.1 - 14 - 15 1384 114
EF653196.1 - 13 - 14 1278 114
EF653197.1 - 12 - 13 114
EF653200.1 - 14 - 15 1413 114
EF653201.1 - 13 - 14 1319 114
EF653202.1 - 11 - 12 1057 114
EF653203.1 - 12 - 13 1243 114
EF653204.1 - 14 - 15 1394 114
EF653205.1 - 13 - 14 1278 114
EF653207.1 - 15 - 16 1471 114
EF653208.1 - 14 - 15 1384 114
EF653209.1 - 14 - 15 1484 114
EF653211.1 - 15 - 16 1442 114
EF653212.1 - 13 - 14 1278 114
EF653213.1 - 12 - 13 1151 114
EF653215.1 - 13 - 14 1348 114
EF653216.1 - 13 - 14 1330 114
EF653218.1 - 13 - 14 1230 114
EF653220.1 - 15 - 16 1569 114
EF653221.1 - 11 - 12 1144 114
EF653223.1 - 14 - 15 1358 114
EF653224.1 - 15 - 16 1624 114
EF685283.1 - 14 - 15 1414 114
EF685284.1 - 13 - 14 1278 114
EF685285.1 - 14 - 15 1365 114
EF685286.1 - 14 - 15 1413 114
EF685287.1 - 13 - 14 1278 114
EF685288.1 - 15 - 16 1569 114
EF685289.1 - 6 - 7 665 114
EF685290.1 - 14 - 15 1519 114
EF685291.1 - 15 - 16 1482 114
EF685292.1 - 14 - 15 1336 114
EF685293.1 - 14 - 15 1392 114
EF685294.1 - 15 - 16 1540 114
EF685295.1 - 15 - 16 1569 114
EF685296.1 - 14 - 15 1336 114
EF685297.1 - 14 - 15 1413 114
EF685298.1 - 15 - 16 1640 114
EF685299.1 - 14 - 15 1384 114
EF685300.1 - 14 - 15 1470 114
EF685301.1 - 14 - 15 1413 114
EF685303.1 - 13 - 14 1278 114
EF685304.1 - 13 - 14 1301 114
EF685305.1 - 14 - 15 1353 114
EF685306.1 - 13 - 14 1314 114
EF685309.1 - 13 - 14 1278 114
EF685310.1 - 13 - 14 1278 114
EF685311.1 - 13 - 14 1278 114
EF685313.1 - 12 - 13 1243 114
EF685314.1 - 13 - 14 1278 114
EF685315.1 - 12 - 13 1184 114
EF685316.1 - 13 - 14 1278 114
EF685317.1 - 14 - 15 114
EF685318.1 - 12 - 13 1179 114
EF685319.1 - 12 - 13 1179 114
EF685321.1 - 13 - 14 1278 114
EF685322.1 - 12 - 13 1179 114
EF685323.1 - 12 - 13 1179 114
EF685325.1 - 13 - 14 1278 114
EF685326.1 - 14 - 15 1336 114
EF685328.1 - 12 - 13 1179 114
EF685330.1 - 14 - 15 1470 114
EF685331.1 - - 1278 114
EF685332.1 - 14 - 15 1413 114
EF685333.1 - 15 - 16 1404 114
EF685334.1 - 13 - 14 1278 114
EF685335.1 - 9 - 10 962 114
EF685336.1 - 13 - 14 1278 114
EF685339.1 - 12 - 13 1179 114
EF685341.1 - 12 - 13 1179 114
EF685342.1 - 13 - 14 1278 114
EU026275.1 - 13 - 14 1285 114
EU026276.1 - 13 - 14 1278 114
EU026279.1 - 11 - 12 1140 114
EU026280.1 - 15 - 16 1494 114
EU026281.1 - 12 - 13 1243 114
EU026282.1 - 11 - 12 1085 114
EU026284.1 - 13 - 14 1274 114
EU026285.1 - 13 - 14 1285 114
EU026286.1 - 12 - 13 1195 114
EU026287.1 - 11 - 12 1057 114
EU026290.1 - 13 - 14 1479 114
EU026294.1 - 12 - 13 1243 114
EU026295.1 - 11 - 12 1140 114
EU026296.1 - 14 - 15 1331 114
EU026297.1 - 14 - 15 1380 114
EU026298.1 - 12 - 13 1243 114
EU026299.1 - 12 - 13 1243 114
EU026300.1 - 12 - 13 1243 114
EU026301.1 - 13 - 14 1349 114
EU026302.1 - 15 - 16 1542 114
EU026303.1 - 14 - 15 1408 114
EU026304.1 - 13 - 14 1237 114
EU026305.1 - 12 - 13 1179 114
EU026307.1 - 13 - 14 1278 114
EU026308.1 - 12 - 13 1250 114
EU026309.1 - 15 - 16 1455 114
EU026310.1 - 13 - 14 114
EU026313.1 - 13 - 14 1230 114
EU026314.1 - 15 - 16 1519 114
EU026315.1 - 12 - 13 1243 114
EU026316.1 - 14 - 15 1358 114
EU026317.1 - 15 - 16 1503 114
EU026319.1 - 14 - 15 1336 114
EU026321.1 - 14 - 15 1408 114
EU026322.1 - 13 - 14 1273 114
EU026325.1 - 14 - 15 1413 114
EU026326.1 - 14 - 15 1384 114
EU026327.1 - 13 - 14 1349 114
EU026331.1 - 13 - 14 1278 114
EU026332.1 - 11 - 12 1144 114
EU026334.1 - 12 - 13 1176 114
EU026335.1 - 15 - 16 1471 114
EU026336.1 - 8 - 9 909 114
EU026337.1 - 10 - 11 1017 114
EU026338.1 - 13 - 14 1278 114
EU026340.1 - 13 - 14 1364 114
EU026341.1 - 6 - 7 677 114
EU026343.1 - 14 - 15 1400 114
EU026344.1 - 12 - 13 1195 114
EU026345.1 - 13 - 14 1273 114
EU026346.1 - 11 - 12 1129 114
EU026347.1 - 11 - 12 1144 114
EU026349.1 - 13 - 14 1278 114
EU026351.1 - 13 - 14 1278 114
EU116343.1 - 8 - 9 806 114
EU116344.1 - 4 - 5 537 114
EU116345.1 - 12 - 13 1179 114
EU116346.1 - 13 - 14 1278 114
EU116347.1 - 12 - 13 1284 114
EU116348.1 - 13 - 14 1279 114
EU116349.1 - 13 - 14 1372 114
EU116350.1 - 13 - 14 1206 114
EU116352.1 - 13 - 14 1273 114
EU116353.1 - 14 - 15 114
EU163941.1 - 13 - 14 1344 114
EU163943.1 - 4 - 5 501 114

View Full Product Details