Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
Alb
Entrez Gene ID
24186
Gene Name
albumin
Gene Aliases
Alb1, Albza
Chromosome Location
Chr.14: 19176275 - 19191793 on Build Rnor_6.0
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_134326.2 NP_599153.2 14 - 15 1858 84
GenBank mRNA BC085359.1 - 14 - 15 1858 84
FQ209504.1 - 8 - 9 997 84
FQ209565.1 - 7 - 8 891 84
FQ209580.1 - 7 - 8 843 84
FQ209595.1 - 6 - 7 786 84
FQ209635.1 - 8 - 9 1069 84
FQ209651.1 - 8 - 9 1098 84
FQ209693.1 - 7 - 8 893 84
FQ209695.1 - 10 - 11 1292 84
FQ209713.1 - 6 - 7 768 84
FQ209714.1 - 7 - 8 961 84
FQ209721.1 - 8 - 9 1079 84
FQ209734.1 - 5 - 6 589 84
FQ209750.1 - 5 - 6 637 84
FQ209825.1 - 7 - 8 884 84
FQ209878.1 - 5 - 6 608 84
FQ209907.1 - 10 - 11 1325 84
FQ209908.1 - 3 - 4 374 84
FQ209910.1 - 5 - 6 631 84
FQ209930.1 - 5 - 6 629 84
FQ209957.1 - 9 - 10 1239 84
FQ209959.1 - 3 - 4 305 84
FQ209964.1 - 4 - 5 522 84
FQ209968.1 - 7 - 8 886 84
FQ209973.1 - 3 - 4 253 84
FQ210022.1 - 8 - 9 1081 84
FQ210064.1 - 6 - 7 750 84
FQ210102.1 - 4 - 5 543 84
FQ210111.1 - 8 - 9 1110 84
FQ210116.1 - 4 - 5 518 84
FQ210134.1 - 6 - 7 673 84
FQ210136.1 - 4 - 5 444 84
FQ210145.1 - 5 - 6 606 84
FQ210171.1 - 8 - 9 1079 84
FQ210172.1 - 4 - 5 543 84
FQ210176.1 - 4 - 5 517 84
FQ210205.1 - 6 - 7 771 84
FQ210269.1 - 1 - 2 54 84
FQ210293.1 - 3 - 4 301 84
FQ210310.1 - 12 - 13 1530 84
FQ210316.1 - 8 - 9 1079 84
FQ210317.1 - 4 - 5 519 84
FQ210329.1 - 3 - 4 282 84
FQ210334.1 - 3 - 4 325 84
FQ210342.1 - 3 - 4 371 84
FQ210347.1 - 7 - 8 860 84
FQ210361.1 - 7 - 8 999 84
FQ210381.1 - 5 - 6 608 84
FQ210388.1 - 3 - 4 267 84
FQ210399.1 - 7 - 8 824 84
FQ210406.1 - 8 - 9 1058 84
FQ210411.1 - 7 - 8 990 84
FQ210422.1 - 4 - 5 454 84
FQ210427.1 - 3 - 4 340 84
FQ210445.1 - 6 - 7 764 84
FQ210481.1 - 4 - 5 505 84
FQ210524.1 - 5 - 6 608 84
FQ210532.1 - 5 - 6 600 84
FQ210539.1 - 4 - 5 545 84
FQ210540.1 - 7 - 8 808 84
FQ210546.1 - 8 - 9 1106 84
FQ210549.1 - 3 - 4 211 84
FQ210564.1 - 7 - 8 843 84
FQ210568.1 - 3 - 4 273 84
FQ210576.1 - 4 - 5 493 84
FQ210582.1 - 4 - 5 516 84
FQ210585.1 - 6 - 7 714 84
FQ210591.1 - 5 - 6 608 84
FQ210601.1 - 4 - 5 454 84
FQ210624.1 - 5 - 6 599 84
FQ210634.1 - 3 - 4 285 84
FQ210640.1 - 8 - 9 1063 84
FQ210670.1 - 4 - 5 476 84
FQ210679.1 - 3 - 4 306 84
FQ210720.1 - 4 - 5 436 84
FQ210724.1 - 11 - 12 1381 84
FQ210749.1 - 6 - 7 782 84
FQ210755.1 - 3 - 4 275 84
FQ210793.1 - 5 - 6 608 84
FQ210803.1 - 10 - 11 1330 84
FQ210810.1 - 4 - 5 539 84
FQ210850.1 - 9 - 10 1174 84
FQ210851.1 - 9 - 10 1205 84
FQ210857.1 - 5 - 6 616 84
FQ210858.1 - 11 - 12 1413 84
FQ210867.1 - 3 - 4 402 84
FQ210872.1 - 5 - 6 663 84
FQ210890.1 - 3 - 4 416 84
FQ210911.1 - 4 - 5 454 84
FQ210926.1 - 6 - 7 676 84
FQ210929.1 - 4 - 5 456 84
FQ210934.1 - 3 - 4 268 84
FQ210946.1 - 6 - 7 767 84
FQ210952.1 - 5 - 6 623 84
FQ210954.1 - 6 - 7 846 84
FQ210955.1 - 4 - 5 453 84
FQ210973.1 - 5 - 6 637 84
FQ210976.1 - 5 - 6 617 84
FQ211001.1 - 7 - 8 898 84
FQ211010.1 - 9 - 10 1216 84
FQ211036.1 - 8 - 9 1111 84
FQ211038.1 - 4 - 5 488 84
FQ211058.1 - 5 - 6 608 84
FQ211062.1 - 8 - 9 819 84
FQ211069.1 - 4 - 5 519 84
FQ211075.1 - 5 - 6 605 84
FQ211085.1 - 5 - 6 608 84
FQ211091.1 - 2 - 3 141 84
FQ211096.1 - 8 - 9 1079 84
FQ211119.1 - 6 - 7 768 84
FQ211127.1 - 3 - 4 254 84
FQ211129.1 - 8 - 9 1052 84
FQ211131.1 - 5 - 6 643 84
FQ211132.1 - 5 - 6 608 85
FQ211157.1 - 6 - 7 722 84
FQ211160.1 - 5 - 6 608 84
FQ211161.1 - 5 - 6 608 84
FQ211183.1 - 7 - 8 830 84
FQ211218.1 - 11 - 12 1487 84
FQ211226.1 - 6 - 7 761 84
FQ211231.1 - 7 - 8 786 84
FQ211255.1 - 10 - 11 1306 84
FQ211288.1 - 5 - 6 606 84
FQ211332.1 - 8 - 9 945 84
FQ211355.1 - 7 - 8 903 84
FQ211376.1 - 6 - 7 762 84
FQ211378.1 - 8 - 9 1079 84
FQ211388.1 - 4 - 5 455 84
FQ211393.1 - 4 - 5 563 84
FQ211417.1 - 3 - 4 284 84
FQ211421.1 - 4 - 5 516 84
FQ211436.1 - 5 - 6 611 84
FQ211439.1 - 6 - 7 680 84
FQ211442.1 - 4 - 5 564 84
FQ211445.1 - 7 - 8 983 84
FQ211464.1 - 6 - 7 683 84
FQ218069.1 - 11 - 12 1318 84
FQ218074.1 - 3 - 4 364 84
FQ218081.1 - 7 - 8 887 84
FQ218114.1 - 5 - 6 608 84
FQ218137.1 - 8 - 9 1085 84
FQ218154.1 - 3 - 4 297 84
FQ218160.1 - 5 - 6 607 84
FQ218189.1 - 3 - 4 400 84
FQ218193.1 - 4 - 5 489 84
FQ218216.1 - 9 - 10 1182 84
FQ218227.1 - 5 - 6 608 84
FQ218238.1 - 5 - 6 608 84
FQ218256.1 - 4 - 5 508 84
FQ218268.1 - 6 - 7 779 84
FQ218276.1 - 3 - 4 212 84
FQ218279.1 - 5 - 6 625 84
FQ218281.1 - 3 - 4 362 84
FQ218283.1 - 7 - 8 976 84
FQ218304.1 - 6 - 7 723 84
FQ218310.1 - 6 - 7 757 84
FQ218324.1 - 4 - 5 487 84
FQ218331.1 - 6 - 7 757 84
FQ218336.1 - 6 - 7 687 84
FQ218371.1 - 6 - 7 789 84
FQ218379.1 - 6 - 7 765 83
FQ218412.1 - 7 - 8 890 84
FQ218458.1 - 10 - 11 1322 84
FQ218497.1 - 6 - 7 750 84
FQ218541.1 - 6 - 7 720 84
FQ218566.1 - 7 - 8 989 84
FQ218682.1 - 8 - 9 1047 84
FQ218739.1 - 9 - 10 1228 84
FQ218757.1 - 6 - 7 768 84
FQ218799.1 - 7 - 8 812 84
FQ218806.1 - 6 - 7 765 84
FQ218815.1 - 9 - 10 1192 84
FQ218944.1 - 7 - 8 921 84
FQ218989.1 - 7 - 8 912 84
FQ219193.1 - 3 - 4 325 84
FQ219231.1 - 7 - 8 904 84
FQ219260.1 - 8 - 9 1048 84
FQ219365.1 - 4 - 5 517 84
FQ219382.1 - 7 - 8 993 84
FQ219415.1 - 6 - 7 719 84
FQ219447.1 - 10 - 11 1300 84
FQ219470.1 - 9 - 10 1177 84
FQ219477.1 - 7 - 8 919 84
FQ219514.1 - 8 - 9 1105 84
FQ219648.1 - 4 - 5 444 84
FQ219670.1 - 10 - 11 1358 84
FQ219679.1 - 8 - 9 1068 84
FQ219682.1 - 8 - 9 1050 84
FQ219734.1 - 12 - 13 1509 84
FQ219775.1 - 7 - 8 962 84
FQ224096.1 - 7 - 8 962 84
V01222.1 - 14 - 15 1843 84

View Full Product Details