Assay Design

The assay probe spans an exon junction. This assay will detect gDNA.

Gene Transcripts

Gene Symbol
Sparc
Entrez Gene ID
24791
Gene Name
secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Gene Aliases
-
Chromosome Location
Chr.10: 40742390 - 40764222 on Build Rnor_6.0
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_012656.1 NP_036788.1 6 - 7 382 120
XM_008767663.1 XP_008765885.1 5 - 6 460 120
GenBank mRNA BC061777.1 - 5 - 6 397 120
FQ212364.1 - 5 - 6 451 120
FQ212499.1 - 5 - 6 416 120
FQ213815.1 - 5 - 6 416 120
FQ214492.1 - 5 - 6 416 120
FQ214649.1 - 5 - 6 416 120
FQ214673.1 - 5 - 6 416 120
FQ215195.1 - 5 - 6 415 120
FQ215581.1 - 5 - 6 417 120
FQ215622.1 - 5 - 6 418 120
FQ215818.1 - 5 - 6 427 120
FQ215935.1 - 5 - 6 416 120
FQ216823.1 - 5 - 6 418 120
FQ217546.1 - 5 - 6 417 120
FQ219932.1 - 6 - 7 398 120
FQ219983.1 - 5 - 6 416 120
FQ220003.1 - 5 - 6 416 120
FQ220043.1 - 5 - 6 414 120
FQ220046.1 - 5 - 6 416 120
FQ220186.1 - 5 - 6 414 120
FQ220279.1 - 3 - 4 240 120
FQ220287.1 - 5 - 6 418 120
FQ220443.1 - 5 - 6 398 120
FQ220507.1 - 5 - 6 424 120
FQ220572.1 - 5 - 6 416 120
FQ220644.1 - 5 - 6 416 120
FQ220827.1 - 5 - 6 416 120
FQ220880.1 - 5 - 6 416 120
FQ220901.1 - 5 - 6 416 120
FQ222224.1 - 5 - 6 416 120
FQ223025.1 - 5 - 6 416 120
FQ224996.1 - 4 - 5 287 120
FQ225033.1 - 5 - 6 418 120
FQ225092.1 - 5 - 6 412 120
FQ225200.1 - 5 - 6 416 120
FQ225220.1 - 5 - 6 395 120
FQ225486.1 - 5 - 6 398 120
FQ225609.1 - 5 - 6 416 120
FQ225678.1 - 5 - 6 416 120
FQ225688.1 - 5 - 6 416 120
FQ225694.1 - 5 - 6 418 120
FQ225884.1 - 5 - 6 414 120
FQ225913.1 - 5 - 6 416 120
FQ225914.1 - 5 - 6 418 120
FQ225965.1 - 5 - 6 416 120
FQ226299.1 - 5 - 6 398 120
FQ226354.1 - 5 - 6 416 120
FQ226360.1 - 5 - 6 416 120
FQ226584.1 - 5 - 6 416 120
FQ226599.1 - 5 - 6 417 120
FQ226651.1 - 5 - 6 439 120
FQ226673.1 - 5 - 6 397 120
FQ226731.1 - 5 - 6 416 120
FQ226746.1 - 5 - 6 414 120
FQ227279.1 - 5 - 6 416 120
FQ227628.1 - 5 - 6 424 120
FQ227644.1 - 5 - 6 416 120
FQ227708.1 - 5 - 6 416 120
FQ227727.1 - 5 - 6 395 120
FQ227749.1 - 5 - 6 416 120
FQ228032.1 - 5 - 6 396 120
FQ228597.1 - 5 - 6 398 120
FQ229172.1 - 5 - 6 416 120
FQ229199.1 - 5 - 6 416 120
FQ229230.1 - 5 - 6 416 120
FQ229299.1 - 5 - 6 399 120
FQ229315.1 - 5 - 6 414 120
FQ229316.1 - 5 - 6 416 120
FQ230029.1 - 5 - 6 416 120
FQ230086.1 - 5 - 6 414 120
FQ230381.1 - 5 - 6 416 120
FQ230595.1 - 5 - 6 398 120
FQ230667.1 - 5 - 6 416 120
FQ230705.1 - 5 - 6 414 120
FQ230778.1 - 5 - 6 416 120
FQ230864.1 - 5 - 6 416 120
FQ230993.1 - 5 - 6 416 120
FQ231067.1 - 5 - 6 416 120
FQ231166.1 - 5 - 6 415 120
FQ231444.1 - 5 - 6 415 120
FQ231523.1 - 5 - 6 416 120
FQ231543.1 - 5 - 6 416 120
FQ231632.1 - 5 - 6 416 120
FQ231815.1 - 5 - 6 398 120
FQ231975.1 - 5 - 6 398 120
FQ232042.1 - 5 - 6 415 120
FQ232191.1 - 5 - 6 416 120
FQ232201.1 - 5 - 6 416 120
FQ232223.1 - 5 - 6 416 120
FQ232271.1 - 5 - 6 414 120
FQ232364.1 - 5 - 6 418 120
FQ232464.1 - 5 - 6 416 120
FQ232710.1 - 5 - 6 414 120
FQ232847.1 - 5 - 6 416 120
FQ232869.1 - 5 - 6 416 120
FQ232965.1 - 5 - 6 416 120
FQ232977.1 - 5 - 6 416 120
FQ232986.1 - 5 - 6 416 120
FQ233178.1 - 5 - 6 416 120
FQ233283.1 - 5 - 6 395 120
FQ233669.1 - 5 - 6 415 120
FQ233698.1 - 5 - 6 398 120
FQ233777.1 - 5 - 6 414 120
FQ233810.1 - 5 - 6 418 120
FQ233845.1 - 5 - 6 416 120
FQ233850.1 - 5 - 6 417 120
FQ233926.1 - 5 - 6 416 120
FQ234037.1 - 5 - 6 416 120
FQ234069.1 - 5 - 6 416 120
FQ234108.1 - 5 - 6 416 120
FQ234199.1 - 5 - 6 416 120
FQ234418.1 - 5 - 6 416 120
FQ234523.1 - 5 - 6 403 120
FQ234589.1 - 5 - 6 414 120
FQ234657.1 - 5 - 6 398 120
FQ234685.1 - 5 - 6 416 120
FQ234766.1 - 5 - 6 413 120
FQ235008.1 - 5 - 6 418 120
FQ235038.1 - 5 - 6 416 120
Y13714.1 - 6 - 7 382 120

View Full Product Details