Assay Design

The assay probe spans an exon junction.

Gene Transcripts

Gene Symbol
UTY
Entrez Gene ID
7404
Gene Name
ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
Gene Aliases
KDM6AL, UTY1
Chromosome Location
Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location Amplicon Length
RefSeq NM_001258249.1 NP_001245178.1 17 - 18 3060 73
NM_001258252.1 NP_001245181.1 16 - 17 2904 73
NM_001258256.1 NP_001245185.1 16 - 17 2904 73
NM_001258258.1 NP_001245187.1 16 - 17 2925 73
NM_001258259.1 NP_001245188.1 15 - 16 2721 73
NM_001258260.1 NP_001245189.1 16 - 17 2859 73
NM_001258261.1 NP_001245190.1 16 - 17 2895 73
NM_001258263.1 NP_001245192.1 15 - 16 2769 73
NM_001258264.1 NP_001245193.1 16 - 17 2856 73
NM_001258265.1 NP_001245194.1 11 - 12 2520 73
NM_001258266.1 NP_001245195.1 16 - 17 2904 73
NM_001258267.1 NP_001245196.1 15 - 16 2769 73
NM_007125.4 NP_009056.3 15 - 16 2769 73
NM_182659.1 NP_872600.1 15 - 16 2769 73
NM_182660.1 NP_872601.1 15 - 16 2769 73
NR_047597.1 16 - 17 2875 73
NR_047598.1 17 - 18 3005 73
NR_047599.1 15 - 16 2769 73
NR_047602.1 14 - 15 2734 73
NR_047603.1 16 - 17 2892 73
NR_047607.1 17 - 18 3115 73
NR_047618.1 18 - 19 2778 73
NR_047624.1 17 - 18 2989 73
NR_047635.1 15 - 16 2764 73
NR_047637.1 16 - 17 2827 73
NR_047638.1 15 - 16 2835 73
NR_047641.1 15 - 16 2769 73
NR_047642.1 15 - 16 2769 73
NR_047644.1 17 - 18 2962 73
NR_047645.1 16 - 17 2975 73
NR_047646.1 14 - 15 2642 73
NR_047647.1 15 - 16 2726 73
XM_005262518.3 XP_005262575.1 16 - 17 2250 73
XM_006724875.3 XP_006724938.1 17 - 18 2406 73
XM_011531442.2 XP_011529744.1 17 - 18 2406 73
XM_011531447.2 XP_011529749.1 16 - 17 2271 73
XM_011531449.2 XP_011529751.1 16 - 17 2250 73
XM_011531450.2 XP_011529752.1 16 - 17 2205 73
XM_011531452.2 XP_011529754.1 15 - 16 2115 73
XM_011531458.2 XP_011529760.1 17 - 18 2340 73
XM_011531461.2 XP_011529763.1 17 - 18 2406 73
XM_011531462.2 XP_011529764.1 17 - 18 2340 73
XM_011531464.2 XP_011529766.1 16 - 17 2250 73
XM_017030066.1 XP_016885555.1 17 - 18 2340 73
XM_017030067.1 XP_016885556.1 16 - 17 2250 73
XM_017030068.1 XP_016885557.1 15 - 16 2115 73
XM_017030069.1 XP_016885558.1 15 - 16 2115 73
GenBank mRNA AF000994.1 - 15 - 16 2769 73
AF000995.1 - 15 - 16 2769 73
AF000996.1 - 15 - 16 2769 73
AK292858.1 - 15 - 16 2019 73
AY769061.1 - 17 - 18 2000 73
AY769062.1 - 16 - 17 1870 73
AY769064.1 - 14 - 15 1729 73
AY769067.1 - 15 - 16 1764 73
AY769068.1 - 16 - 17 1822 73
AY934851.1 - 15 - 16 1716 73
AY934852.1 - 15 - 16 1755 73
AY934853.1 - 15 - 16 1745 73
AY934855.1 - 14 - 15 1665 73
AY934856.1 - 14 - 15 1681 73
AY934857.1 - 16 - 17 1878 73
CR936684.1 - 7 - 8 867 73
DQ140389.1 - 16 - 17 1899 73
DQ341386.1 - 15 - 16 1764 73
DQ345543.1 - 16 - 17 1854 73
DQ345544.1 - 17 - 18 1989 73
DQ350459.1 - 15 - 16 1764 73
EF612661.1 - 14 - 15 1665 73
EF612665.1 - 15 - 16 1716 73
EF612667.1 - 14 - 15 1665 73
EF612668.1 - 17 - 18 2055 73
EF612672.1 - 15 - 16 1716 73
EF612673.1 - 16 - 17 1920 73
EF612675.1 - 16 - 17 1851 73
EF612677.1 - 17 - 18 2055 73
EF612680.1 - 16 - 17 1854 73
EF612683.1 - 16 - 17 1890 73
EF612685.1 - 17 - 18 1989 73
EF612686.1 - 16 - 17 1899 73
EF612687.1 - 15 - 16 1812 73
EF612691.1 - 16 - 17 1899 73
EF612692.1 - 13 - 14 1674 73
EF612693.1 - 15 - 16 1764 73
EF612698.1 - 13 - 14 1674 73
EF653165.1 - 14 - 15 1729 73
EF653169.1 - 14 - 15 1729 73
EF653172.1 - 14 - 15 1655 73
EF653173.1 - 15 - 16 1764 73
EF653182.1 - 14 - 15 1729 73
EF653183.1 - 16 - 17 1870 73
EF653184.1 - 16 - 17 1878 73
EF653189.1 - 11 - 12 1515 73
EF653196.1 - 15 - 16 1764 73
EF653199.1 - 17 - 18 1984 73
EF653202.1 - 13 - 14 1543 73
EF653203.1 - 14 - 15 1729 73
EF653207.1 - 17 - 18 1957 73
EF653211.1 - 17 - 18 1928 73
EF653213.1 - 14 - 15 1637 73
EF653216.1 - 15 - 16 1816 73
EF653219.1 - 17 - 18 2055 73
EF653224.1 - 17 - 18 2110 73
EF685295.1 - 18 - 19 1773 73
EF685303.1 - 15 - 16 1764 73
EF685307.1 - 17 - 18 1984 73
EF685315.1 - 14 - 15 1670 73
EF685323.1 - 14 - 15 1665 73
EF685324.1 - 14 - 15 1581 73
EF685331.1 - - 1764 73
EF685333.1 - 17 - 18 1890 73
EF685334.1 - 15 - 16 1764 73
EF685338.1 - 15 - 16 1594 73
EU026275.1 - 15 - 16 1771 73
EU026277.1 - 16 - 17 1830 73
EU026281.1 - 14 - 15 1729 73
EU026303.1 - 16 - 17 1894 73
EU026314.1 - 17 - 18 2005 73
EU026318.1 - 13 - 14 1631 73
EU026323.1 - 15 - 16 1859 73
EU026324.1 - 13 - 14 1554 73
EU026334.1 - 14 - 15 1662 73
EU026335.1 - 17 - 18 1957 73
EU026339.1 - 13 - 14 1630 73
EU026341.1 - 8 - 9 1163 73
EU026345.1 - 15 - 16 1759 73
EU026347.1 - 13 - 14 1630 73
EU116346.1 - 15 - 16 1764 73
EU116347.1 - 14 - 15 1770 73
EU116350.1 - 15 - 16 1692 73
EU116352.1 - 15 - 16 1759 73
EU163941.1 - 15 - 16 1830 73
EU163942.1 - 16 - 17 1822 73
EU163943.1 - 6 - 7 987 73

View Full Product Details